missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mineral Oil NF White, Macron Fine Chemicals™
macron
Identificadores de productos químicos
CAS | 8012-95-1 |
---|---|
Fórmula molecular | MFCD00131611 |
Peso molecular (g/mol) | 0.00 |
Número MDL | MFCD00131611 |
Clave InChI | FFNDMZIBVDSQFI-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | delphinidin chloride, delphinidin, delphinidine, delphinidol, ephdine, delfinidol chloride, unii-em6md4aehe, ccris 2518, em6md4aehe, 3,5,7-trihydroxy-2-3,4,5-trihydroxyphenyl benzopyrylium chloride |
PubChem CID | 68245 |
ChEBI | CHEBI:38701 |
Nombre IUPAC | 2-(3,4,5-trihidroxifenil)cromenilio-3,5,7-triol;cloruro |
SMILES | * |
Identificadores de productos químicos
8012-95-1 | |
0.00 | |
FFNDMZIBVDSQFI-UHFFFAOYSA-N | |
68245 | |
2-(3,4,5-trihidroxifenil)cromenilio-3,5,7-triol;cloruro |
MFCD00131611 | |
MFCD00131611 | |
delphinidin chloride, delphinidin, delphinidine, delphinidol, ephdine, delfinidol chloride, unii-em6md4aehe, ccris 2518, em6md4aehe, 3,5,7-trihydroxy-2-3,4,5-trihydroxyphenyl benzopyrylium chloride | |
CHEBI:38701 | |
* |
Especificaciones
Mineral Oil | |
8012-95-1 | |
MFCD00131611 | |
delphinidin chloride, delphinidin, delphinidine, delphinidol, ephdine, delfinidol chloride, unii-em6md4aehe, ccris 2518, em6md4aehe, 3,5,7-trihydroxy-2-3,4,5-trihydroxyphenyl benzopyrylium chloride | |
* | |
0.00 | |
CHEBI:38701 | |
Líquido |
Light | |
Blanco | |
MFCD00131611 | |
FFNDMZIBVDSQFI-UHFFFAOYSA-N | |
2-(3,4,5-trihidroxifenil)cromenilio-3,5,7-triol;cloruro | |
68245 | |
NF |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- MINERAL OIL
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 4
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: mineral oil