Learn More
Mindin/Spondin-2 Antibody (S06-4H7), Novus Biologicals™
Código de producto. 18637043 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18637043 50 μg 50 microlitros
18657123 100 μg 100 microlitros
2 options
Código de producto. 18637043
Marca: Novus Biologicals NBP31978050ul
Rabbit Monoclonal Antibody
Mindin/Spondin-2 Monoclonal antibody specifically detects Mindin/Spondin-2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Mindin/Spondin-2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon S06-4H7
Concentración 0.3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Alias de gen Differentially expressed in cancerous and non-cancerous lung cells 1, DIL-1, DIL1FLJ34460, DKFZp686G21139, FLJ16313, FLJ22401, MINDIN, M-SPONDIN, spondin 2, extracellular matrix protein, spondin-2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide of human Mindin/Spondin-2 (Uniprot # Q9BUD6)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10417
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG