missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Mind Bomb 1/MIB1 Polyclonal antibody specifically detects Mind Bomb 1/MIB1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Mind Bomb 1/MIB1 |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 0.5 - 1.0 mg/mL, ELISA 1:16000, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Formulación | Tris buffered saline, 0.5% BSA |
| N.º de referencia del gen | Q86YT6 |
| Alias de gen | DAPK-interacting protein 1, DIP1, DIP-1FLJ90676, DKFZp686I0769, DKFZp761M1710, E3 ubiquitin-protein ligase MIB1, EC 6.3.2, EC 6.3.2.-, KIAA1323, MGC129660, MIB, Mind bomb homolog 1, mindbomb homolog 1 (Drosophila), ubiquitin ligase mind bomb, ubiquitin ligase protein MIB1, Zinc finger ZZ type with ankyrin repeat domain protein 2, ZZANK2MGC129659, ZZZ6 |
| Especie del huésped | Goat |
| Inmunógeno | Synthetic peptide sequence C-DKDNTNVNADVQKLQ from the internal region of MIB1 (NP_065825.1). |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?