Learn More
MINA Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
en la oferta
Especificaciones
Antígeno | MINA |
---|---|
Concentración | 0.23 mg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16819793
|
Proteintech
12214-1-AP-20UL |
20 μL |
en la oferta
20 microlitros |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
16809793
|
Proteintech
12214-1-AP-150UL |
150 μL |
en la oferta
150 microlitros |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
Descripción
MINA is nuclear localized, myc-inducible protein that is thought to play a role in mammalian cell proliferation. Treatment of cancer cells lines such as the colon cancer cell line SW680 with siRNA against MINA inhibits cell growth, demonstrating that MINA may be a potential therapeutic target. MINA regulates several genes related to cell adhesion and metabolism that have also been shown to be regulated by c-Myc, but also regulates other genes whose expression are not modulated by c-Myc such as EGFR, IL-6 and HGF. MINA has also been found to act as a repressor to IL-4 expression in T cells, indicating that it may also play a role in T cell differentiation and genetic variation in T helper type 2 bias.Especificaciones
MINA | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q8CD15, Q8CFC1, Q8IUF8 | |
266670, 67014, 84864 | |
MINA Fusion Protein Ag2838 | |
Primary | |
-20°C | |
RIOX2 |
0.23 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
MDIG, MINA, Mina53, MYC induced nuclear antigen, NO52, Nucleolar protein 52 | |
RIOX2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |