missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MINA Antibody, DyLight 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18593246 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18593246 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18593246

Marca: Novus Biologicals NBP321502DL594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

MINA Polyclonal antibody specifically detects MINA in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MINA
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 594
Dilución Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen DKFZp762O1912, FLJ14393, MDIGDKFZp762O1912, MINA53mdig, mineral dust induced gene protein, Mineral dust-induced gene protein, MYC induced nuclear antigen, MYC-induced nuclear antigen, myc-induced nuclear antigen, 53 kDa, NO52, Nucleolar protein 52
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Myosin Heavy Chain 3 antibody was raised against a 15 amino acid synthetic peptide near the amino terminus of human Myosin MINA. The immunogen is located within amino acids 380 - 430 of MINA. Amino Acid Squence: HSLKNSRETHMMGNE
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84864
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.