missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MINA Antibody (753002) [Janelia Fluor™ 635], Novus Biologicals™

Código de producto. 30164277 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30164277 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30164277 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB7476JF635

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MINA Monoclonal antibody specifically detects MINA in Human samples. It is validated for Western Blot,Flow Cytometry (Intracellular Staining),CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MINA
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 753002
Conjugado Janelia Fluor 635
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen DKFZp762O1912, FLJ14393, MDIGDKFZp762O1912, MINA53mdig, mineral dust induced gene protein, Mineral dust-induced gene protein, MYC induced nuclear antigen, MYC-induced nuclear antigen, myc-induced nuclear antigen, 53 kDa, NO52, Nucleolar protein 52
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human MINA, Met1-Gly192, Accession # Q8IUF8
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84864
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.