missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
MINA Monoclonal antibody specifically detects MINA in Human samples. It is validated for ELISA
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | MINA |
| Aplicaciones | ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 1E8 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | ELISA |
| Formulación | PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol |
| Alias de gen | DKFZp762O1912, FLJ14393, MDIGDKFZp762O1912, MINA53mdig, mineral dust induced gene protein, Mineral dust-induced gene protein, MYC induced nuclear antigen, MYC-induced nuclear antigen, myc-induced nuclear antigen, 53 kDa, NO52, Nucleolar protein 52 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | A synthesized peptide derived from Human MINA [UniProt Q8IUF8] |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?