Learn More
MINA Antibody (1E8), Novus Biologicals™
Código de producto. 30027554 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
30027554 50 μL 50 microlitros
30036057 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 30027554
Marca: Novus Biologicals NBP32634250ul
Rabbit Monoclonal Antibody
MINA Monoclonal antibody specifically detects MINA in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno MINA
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1E8
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol
Alias de gen DKFZp762O1912, FLJ14393, MDIGDKFZp762O1912, MINA53mdig, mineral dust induced gene protein, Mineral dust-induced gene protein, MYC induced nuclear antigen, MYC-induced nuclear antigen, myc-induced nuclear antigen, 53 kDa, NO52, Nucleolar protein 52
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from Human MINA [UniProt Q8IUF8]
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 50 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84864
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG