Learn More
Reactivo de Millon, para la detección de tirosina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7077739 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
15550574 100 mL 100 ml
15560574 500 mL 500 ml
2 options
Código de producto. 15550574
Marca: Thermo Scientific Acros 458541000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10045-94-0 | HgN2O6 | 324.60 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10045-94-0
Fórmula molecular HgN2O6
Peso molecular (g/mol) 324.60
Número MDL MFCD00011038
Clave InChI ORMNPSYMZOGSSV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo mercuric nitrate, mercury nitrate, mercury ii nitrate, citrine ointment, mercury dinitrate, millon's reagent, mercury pernitrate, mercury 2+ nitrate, nitrate mercurique french, unii-2fmv9338bw
PubChem CID 24864
Nombre IUPAC mercury(2+) dinitrate
SMILES [Hg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Millon's reagent
Cantidad 100 mL
Fórmula lineal Hg(NO3)2
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.6
Gravedad específica 1.4
Densidad 1.4000g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Millon's reagent
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.