Descripción
Producto accesorio de filtración al vacío de vidrio Millipore
Abrazadera de resorte, 47 mm, aluminio
Estos productos accesorios están diseñados para sustituir las piezas contenidas en los kits de filtración en vacío de vidrio de Millipore o para proporcionar una configuración alternativa.
Este elemento es una pieza de accesorios para los kits de soporte de filtro de vidrio clásicos de Millipore de 47 mm los kits de soporte de filtro de vidrio Millipore de 47 mm y el kit MilliSolve de Millipore.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Ciclones o soportes para filtros de laboratorio |
| Material | Aluminio anodizado |
| Para utilizar con (equipo) | Kits de portafiltros de vidrio Millipore Classic, kits de portafiltros de vidrio y kit Millipore MilliSolve |
| Para utilizar con (aplicación) | Filtración en vacío |
| Diámetro (métrico) | 47 mm |
| Color | Transparente |
| Diámetro interior (métrico) | 47 mm |