Learn More
Merck Placas de cultivo celular de 24 pocillos Millicell™
Código de producto. 10479173 Tienda Merck Productos
Change view
Click to view available options
Membrana de soporte:
PCF
PET
Tamaño de poro:
0,4 μm
1 μm
3 μm
5 μm
8 μm
Tamaño de la unidad:
5 PCS
cada uno
paquete de 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Membrana de soporte Tamaño de poro unitSize
10479173 PCF 5 μm 5 PCS
10174263 PCF 8 μm paquete de 5
11702505 PCF 0,4 μm cada uno
11712505 PET 1 μm cada uno
10193833 PCF 3 μm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10479173 Proveedor Merck N.º de proveedor PSMT010R5
Proporciona dos veces el área de membrana que las placas de 24 pocillos estándar
El ensamblaje patentado está diseñado para respaldar la fijación, el crecimiento y la diferenciación celulares para numerosas aplicaciones y es compatible con el uso manual o con sistemas automatizados de siembra, alimentación y lavado celulares.
  • Los puertos de acceso basolaterales en cada pocillo permiten la adición de medios sin desmontar la placa de cultivo celular ni la bandeja receptora
  • La asistencia apical protege la monocapa celular durante la alimentación manual
  • Las patas en la placa de filtro elevan y protegen la monocapa celular si se retira la bandeja del alimentador
  • La membrana tratada para cultivo de tejidos favorece la fijación celular
  • Los bordes elevados de los pocillos mejoran el sellado de cinta
  • Etiquetado con fuente grande para la comodidad del usuario
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cierre incluido Con tapa
Área de cultivo 0,7 cm2
Material Poliestireno
Esterilidad Estéril
Tipo Inserto de cultivo celular
Número de pocillos 24
Para utilizar con (aplicación) Migración celular, invasión y quimiotaxis y muchas otras aplicaciones basadas en células
Incluye Placa de cultivo celular de 24 pocillos, bandeja alimentadora de un pocillo, bandeja receptora de 24 pocillos, tapa
Tamaño de poro 5 μm
Cantidad 5/Paq.
Membrana de soporte PCF
Longitud (métrico) 128 mm
Anchura (métrico) 8,48 cm
Altura (métrico) 26,2 mm