Learn More
Merck Placas de cultivo celular de 24 pocillos Millicell™
Tienda Merck Productos
Click to view available options
Membrana de soporte:
PCF
PET
Tamaño de poro:
0,4 μm
1 μm
3 μm
5 μm
8 μm
Tamaño de la unidad:
5 PCS
cada uno
paquete de 5
Descripción
El ensamblaje patentado está diseñado para respaldar la fijación, el crecimiento y la diferenciación celulares para numerosas aplicaciones y es compatible con el uso manual o con sistemas automatizados de siembra, alimentación y lavado celulares.
- Los puertos de acceso basolaterales en cada pocillo permiten la adición de medios sin desmontar la placa de cultivo celular ni la bandeja receptora
- La asistencia apical protege la monocapa celular durante la alimentación manual
- Las patas en la placa de filtro elevan y protegen la monocapa celular si se retira la bandeja del alimentador
- La membrana tratada para cultivo de tejidos favorece la fijación celular
- Los bordes elevados de los pocillos mejoran el sellado de cinta
- Etiquetado con fuente grande para la comodidad del usuario
Especificaciones
Especificaciones
| Cierre incluido | Con tapa |
| Área de cultivo | 0,7 cm2 |
| Material | Poliestireno |
| Esterilidad | Estéril |
| Tipo | Inserto de cultivo celular |
| Número de pocillos | 24 |
| Para utilizar con (aplicación) | Fijación, crecimiento y diferenciación celular para muchas aplicaciones celulares |
| Incluye | Placa de cultivo celular de 4 pocillos, pocillo único, bandeja alimentadora, bandeja receptora de 24 pocillos y tapa |
| Tamaño de poro | 3 μm |
| Cantidad | Cada uno |
| Mostrar más |