missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MIF Antibody (7A9), Novus Biologicals™

Código de producto. 30036206 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30036206 100 μL 100 microlitros
30040063 50 μL 50 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30036206

Marca: Novus Biologicals NBP326139100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

MIF Monoclonal antibody specifically detects MIF in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MIF
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 7A9
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:5000, ELISA
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol
Alias de gen EC 5.3.2.1, EC 5.3.3.12, GIFmacrophage migration inhibitory factor, GLIF, Glycosylation-inhibiting factor, L-dopachrome isomerase, L-dopachrome tautomerase, macrophage migration inhibitory factor (glycosylation-inhibiting factor), MMIF, Phenylpyruvate tautomerase
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from Human MIF [UniProt P14174]
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4282
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.