Descripción
- Apilable en un formato de gradilla y también entre todas las variantes de gradilla; ahorra espacio en el laboratorio cuando no se utiliza
- Los pies de silicona antideslizantes y el diseño a prueba de inclinación garantizan la seguridad manipulación
- Diseño ondulado: Las filas de tubos están dispuestas en diferentes alturas para sea fácil acceder e identificar claramente los recipientes de reacción
- Fabricada en polipropileno (PP) para aportar alta resistencia química y física
- Dimensiones de ahorro de espacio optimizadas gracias a una disposición perfecta de la superficie de los tubos sin comprometer la manipulación de estos
- Gran flexibilidad: admite tubos de diferentes tamaños
- Las posiciones de los tubos numerados permiten una orientación rápida y fácil y sin errores manipulación
Especificaciones
Especificaciones
| Admite | Tubos (0,5 ml) |
| Material | Polipropileno |
| Posiciones | 48 |
| Apilables | Sí |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos de 0,5 mL |
| N.° por paquete | 2/paq. |
| Tipo de producto | Test Tube Stand |