Learn More
Thermo Scientific™ Tira de tapones para tubos Microtiter, tira de tapones para tubos Microtiter de 1.2 ml, LDPE no esterilizable en autoclave, 8 tiras de tapones, estériles
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-6044136 Tienda MBP Molecular BioProducts Productos
Change view
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Cantidad:
120/paq., 5/caja
Tamaño de la unidad:
120 PCS
paquete de 120
Código de producto. Esterilidad Cantidad unitSize
12328482 Estéril 120/paq., 5/caja paquete de 120
12368202 No estéril 120/paq., 5/caja 120 PCS
2 options
Código de producto. 12328482
Marca: Thermo Scientific™ 342511
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Seal 1.2mL microtiter tubes tightly for storage using these polyethylene plug strips.
Seal 1.2mL microtiter tubes tightly for storage by using Thermo Scientific™ Microtiter Tube Plug Strips.
  • LDPE no esterilizable en autoclave
  • Se pueden cortar fácilmente ocho tiras de tapones para muestras individuales
  • Disponibles en versión estéril y no estéril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tira de 8 tapones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Descripción Tira de 8 tapones para tubos Microtiter de 1,2 ml
Material LDPE
Color Natural
Envase 10 bolsas selladas de doce tiras de 8 tapones/unidad, 5 unidades/caja
Cantidad 120/paq., 5/caja
Esterilidad Estéril
Para utilizar con (equipo) Tiras de tapones