Learn More
Microsomal Glutathione S-transferase 1 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18459051 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μL
Tamaño de la unidad:
25 microlitros
18459051 25 μL 25 microlitros
1 options
Código de producto. 18459051 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP19211625ul
Rabbit Polyclonal Antibody
Microsomal Glutathione S-transferase 1 Polyclonal specifically detects Microsomal Glutathione S-transferase 1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Microsomal Glutathione S-transferase 1
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen glutathione S-transferase 12, GST12EC 2.5.1.18, MGC14525, MGST, MGST-I, microsomal glutathione S-transferase 1, Microsomal GST-1, Microsomal GST-I
Símbolos de los genes MGST1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:FYRLTRKVFANPEDCVAFGKGENAKKYLRTDDR
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4257
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only