Learn More
Micronova™ Mangos de acero inoxidable de desconexión rápida SSU
Código de producto. 11996845 Tienda Micronova Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Mango extensible
Mango extensible universal
Mango extensible, fijación de desconexión rápida
Mango fijo
Mango fijo, fijación de desconexión rápida
Longitud (imperial):
12 in
14/23 pulg
18/36 pulg
25 in
37 in
38/72 pulg
51 in
61 in
62/120 pulg
De 47 a 80 in
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Longitud (imperial) unitSize
11996845 Mango fijo 51 in cada uno
13177506 Mango extensible 14/23 pulg 1 PCS
13127506 Mango extensible, fijación de desconexión rápida 18/36 pulg cada uno
11976845 Mango extensible, fijación de desconexión rápida 38/72 pulg 1 PCS
17501725 Mango extensible De 47 a 80 in cada uno
11986845 Mango extensible, fijación de desconexión rápida 62/120 pulg 1 PCS
13187506 Mango fijo 12 in cada uno
13167506 Mango fijo 25 in cada uno
13157506 Mango fijo, fijación de desconexión rápida 37 in cada uno
12837033 Mango fijo, fijación de desconexión rápida 61 in cada uno
13147506 Mango fijo - cada uno
13137506 Mango extensible universal 38/72 pulg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 11996845 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor SSU7
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los mangos de acero inoxidable electropulido básicos con fijaciones de desconexión rápida que funcionan con todas las herramientas de limpieza y los adaptadores de fregona de la serie Micronova QD. Disponibles para una amplia gama de longitudes fijas y extensibles.
El mango al completo se puede esterilizar en autoclave
Los mangos SSU de desconexión rápida de acero inoxidable Micronova están fabricados con acero inoxidable electropulido 304 con componentes de policetona que proporcionan conexiones integrales, resistentes y fuertes para un uso eficiente y duradero. La fijación de desconexión rápida incluida está diseñada para su uso con los adaptadores de fregona y las herramientas de limpieza de la serie QD.
  • Mangos básicos que funcionan con todos los sistemas de fregona Micronova
  • Acero inoxidable electropulido con componentes de policetona
  • Conexiones resistentes y fuertes para un uso duradero
  • Disponible en longitudes fijas o extensibles:
    • Mangos de longitud fija disponibles de 20 cm a 1,5 m
    • Mangos extensibles disponibles de 1 m a 3 m
  • Para su uso con los adaptadores de la serie QD
  • Se puede utilizar con herramientas QP y bastidores con adición del adaptador SSA
  • Buena compatibilidad con desinfectantes
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Tipo de producto Mango fijo
Longitud (imperial) 51 in
Esterilidad No estéril
Longitud (métrico) 130 cm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Resistente a Productos químicos, corrosión
Instrucciones de cuidado Almacenar a temperatura ambiente. Enjuague para eliminar el desinfectante antes de esterilizarlo en autoclave o guardarlo
Para utilizar con (equipo) Mopas
Descripción Accesorio de desconexión rápida
Para utilizar con (aplicación) Cabezal de fregona para limpieza y desinfección de salas limpias
Color-coded No
Material Acero inoxidable (304), electropulido, conectores de policetona, Polyketone