Learn More
Micronova™ Jabones y desinfectantes de manos
Shop All Micronova ProductsDescription
Combina la dispensación sin contacto con la instalación sin complicaciones y un cambio fácil de frascos
Los productos de cuidado de manos Micronova son suaves y eficaces y cuentan con emolientes incorporados para la piel de las manos que se lavan con frecuencia. Los frascos con bomba dosificadora de 500 ml se pueden utilizar como dispensadores independientes o con el dispensador de jabón sin contacto M-Zone™ MicroDispenser™ (ICDISP-3) para garantizar resultados no contaminados.
- Desinfectante de manos instantáneo NovaClenz™ - Fabricado con etanol al 62 % para ayudar a prevenir la transferencia viral. Eficaz contra las bacterias, incluyendo: pseudomonas, salmonela y estafilococos. Eficaz en la reducción de las infecciones nosocomiales. Reforzado con emolientes para hidratar las manos.
- Jabón de manos antimicrobiano Hy-G-Clenz™ - Hecho con 0,13 % de cloruro de benzalconio y emolientes naturales. Efectivo contra una amplia variedad de bacterias grampositivas y gramnegativas. Actividad persistente de hasta tres horas. Tiene pH equilibrado e hidratantes naturales, ideales para el lavado frecuente de manos. Cumple con las normas OSHA.
- Solución de alcohol isopropílico estéril AquaHol™ -- Hecha con IPA esteril al 70 % en 30 % de agua de calidad WFI, y cumple con los requisitos USP. Filtrado terminal a 0,1 micrómetros. Irradiado con radiación gamma. Ideal para usar en guantes para salas limpias.
- Jabón de manos NovaDyne™ de uso general -- Jabón de manos con loción suave y pH equilibrado. Fabricado con hidratantes integrados/emolientes de la piel, ideales para lavarse las manos con frecuencia.
- Jabón de manos bajo en sodio LoNa™: jabón de manos y limpiador de guantes bajo en iones y con poca espuma, especialmente diseñado para salas limpias de alta tecnología; menos de 100 ppb de sodio. Con pH equilibrado y lo suficientemente puro para usarse en la cara.
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Gel antiséptico para manos |
| Color-coded | No |
| Formulario | Gel |
| pH | 7 |
| Scent | Unscented |
| Esterilidad | No estéril |
| Aspecto | Clear |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Punto de ebullición | 77.78°C (172°F) |
| Instrucciones de cuidado | Keep at ambient temprature. Avoid direct sunlight. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition. |
| Show More |
Safety and Handling
- X6 NovaClenz hand sanitiser Sanofi ref: 9NI0024A
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: FATTY ALCOHOL ETHOXYLATE, BENZALKONIUM CHLORIDE, POTASSIUM HYDROXIDE
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.