Learn More
Micronova™ Adaptadores T-Mop™
Código de producto. 11902495 Tienda Micronova Productos
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable
Acero inoxidable (304), electropulido, conectores de acetal, electropulido 304, conectores de acetal
Acetal, acero inoxidable (304), electropulido, conectores de acetal, acero inoxidable, electropulido 304, conectores de acetal
Dimensiones:
25,4 x 1,9 cm (10 x 0,75 in)
25,4 x 2,5 cm (10 x 1 in)
35,6 x 1,9 cm (14 x 0,75 in)
35,6 x 2,5 cm (14 x 1 in)
45,7 x 1,9 cm (18 x 0,75 in)
45,7 x 2,5 cm (18 x 1 in)
Tipo de producto:
Adaptador de desconexión rápida
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 11902495
Marca: Micronova™ QDT18
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Requires
Fundas T-Mop
Una selección de adaptadores de fregona en forma de T que funcionan con fundas de las series TMop™ y Slim-T™ e incluyen una junta giratoria de 180 ° para una limpieza sencilla de la superficie en esquinas complicadas, espacios estrechos y debajo del equipo. Disponible como barra de tubo de acero inoxidable electropulido o barra cuadrada de acetal (QDST).
Los adaptadores para fregonas de sala limpia Micronova TMop™ están diseñados para funcionar con fundas de fregona de la serie TMop™ o Slim-T™ que encajan fácilmente en los bastidores en forma de T. El bastidor de barra cuadrada de acetal está diseñado para su uso con ‘esponja gruesa’ T-Mop, a las que se sujeta. Los bastidores T-MOP™ están disponibles con un extremo roscado ACME para mangos de plástico (QPT) o una fijación de desconexión rápida para usar con mangos de acero inoxidable de la serie SSU (QDT y QDST).
  • Adaptadores de fregona en forma de T con junta giratoria de 180 °
  • Fácil limpieza de superficies en esquinas complicadas, espacios estrechos y debajo del equipo
  • Funciona bien en suelos de habitaciones, paredes, techos, paredes no rígidas y exteriores de equipos
  • El bastidor de tubo de acero inoxidable electropulido 304 se ajusta a todas las fundas de fregona TMop™ y Slim-T™ (QDT, QPT)
  • La barra de acetal cuadrada funciona mejor con las fundas de «esponja gruesa» TMop™ (QDST)
  • QP, extremo roscado ACME para la fijación a mangos de plástico Micronova
  • QD, fijación de desconexión rápida para mangos inoxidables de la serie SSU
  • Buena resistencia a soluciones de limpieza y desinfectantes
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Dimensiones 45,7 x 2,5 cm (18 x 1 in)
Tipo de producto Adaptador de desconexión rápida
Color Acero inoxidable
Longitud (imperial) 18 in
Esterilidad No estéril
Longitud (métrico) 45,7 cm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Anchura (métrico) 2,5 cm
Anchura (imperial) 1 in
Resistente a Productos químicos
Desechables Reutilizables
Cantidad 1/Paq.
Instrucciones de cuidado Almacenar a temperatura ambiente. Enjuague para eliminar el desinfectante antes de esterilizarlo en autoclave o guardarlo
Para utilizar con (equipo) Mopa para sala limpia T-Mop™
Para utilizar con (aplicación) Limpieza y desinfección de superficies para salas limpias y entornos controlados
Color-coded No
Material Acero inoxidable (304), electropulido, conectores de acetal, electropulido 304, conectores de acetal