Learn More
Micronova™ Fundas de fregona SlimLine™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11956845 Tienda Micronova Productos
Change view
Click to view available options
Material:
Poliéster de punto liso, interior de espuma de uretano gruesa, 100 % poliéster de punto suave
Poliéster, espuma de uretano
Dimensiones:
22,9 x 12,7 cm (9 x 5 in)
35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in)
45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in)
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Dimensiones unitSize
11956845 Poliéster, espuma de uretano 22,9 x 12,7 cm (9 x 5 in) cada uno
11922495 Poliéster de punto liso, interior de espuma de uretano gruesa, 100 % poliéster de punto suave 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in) cada uno
11942495 Poliéster de punto liso, interior de espuma de uretano gruesa, 100 % poliéster de punto suave 45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11956845 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor SLSC69
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Requires
Bastidor QPSL O QSSL con mango de la serie STA o QDSL con mango de la serie SSU
Una serie de fundas elásticas de poliéster 100 % suave con interiores de espuma de uretano que son ideales para la limpieza y desinfección de todas las superficies y equipos en la sala limpia.
Fundas NovaPoly™
  • Lavables, reutilizables y fáciles de cambiar
  • Sature a fondo para fines de esterilización
  • Adecuadas para su uso con desinfectantes fuertes y esterilización en autoclave repetida
Funda Polymesh
  • Interior de espuma de uretano
  • Para tareas de limpieza de intensidad alta, zonas de mucho tráfico, tinciones y residuos químicos
  • La malla de monofilamento ofrece una mayor abrasión y una mínima generación de partículas
Especificaciones
Dimensiones 22,9 x 12,7 cm (9 x 5 in)
Tipo de producto Funda SlimeLine™ NovaPoly
Tipo de cabezal Plano
Color Blanco
Longitud (imperial) 9 in
Esterilidad No estéril
Longitud (métrico) 22.9 cm
Esterilizables en autoclave
Anchura (métrico) 12.7 cm
Anchura (imperial) 5 in
Resistente a Chemicals
Desechables Reutilizables
Cantidad 12/Cs.
Instrucciones de cuidado El artículo puede lavarse y reutilizarse. Se debe tener cuidado de eliminar completamente los desinfectantes antes de la reutilización o la esterilización por vapor. La temperatura del agua o del secador no debe superar los 180 °C.
Para utilizar con (equipo) Fregona para salas limpias SlimLine
Para utilizar con (aplicación) Limpieza y desinfección de superficies de salas limpias
Color-coded No
Material Poliéster, espuma de uretano