Descripción
Requires
Fundas y mango de acero inoxidable extensible o estándar (se venden por separado).
Para limpieza de suelo y pared
Los adaptadores para fregona de salas limpias Micronova SlimLine™ cuentan con una junta giratoria 360 ° exclusiva que permite un fácil deslizamiento para limpiar superficies planas y se puede bloquear en 180 ° para una limpieza más controlada de las paredes, así como dentro de cubiertas y cámaras. Los adaptadores están disponibles con un extremo roscado ACME para mangos de plástico o una fijación de desconexión rápida para mangos de acero inoxidable.
- Adaptadores de fregona de cabezal plano con juntas giratorias de plástico de 360 °
- La junta se puede bloquear en 180 ° para un mayor control
- Disponible con bastidores de acero inoxidable electropulido 304 o polipropileno
- Para usar con las fundas de fregona de las series SlimLine, PadMop, SnapMop y PocketMop
- Los adaptadores se ajustan a los sistemas de cubo SlimLine y SlimT
- QDSL: bastidor de acero inoxidable para usar con mangos de acero inoxidable de la serie SSU
- QPSL: bastidor de polipropileno para usar con mangos de plástico de la serie STA
- QSSL: bastidor de acero inoxidable para usar con mangos de la serie STA o ALUMEH
- Disponible en longitudes de 22,9 a 45,7 cm (9 a 18 in)
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones | 4 x 14 in. (10 x 35.56 cm) |
| Tipo de producto | Adaptador, accesorio de mango roscado ACME |
| Código de color | Blanco |
| Tipo de cabezal | Giro de 360 |
| Color | Blanco |
| Longitud (imperial) | 14 in |
| Esterilidad | No estéril |
| Longitud (métrico) | 35,6 cm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Altura (métrico) | 7.62 cm |
| Mostrar más |