Learn More
Micronova™ Fregona para salas limpias SlimLine™: Adaptadores
Código de producto. 11982485 Tienda Micronova Productos
Change view
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable
Acero inoxidable (304), electropulido, policetona, giratorio, policetona
Polipropileno
Tipo de producto:
Adaptador
Adaptador de desconexión rápida
Adaptador, accesorio de mango roscado ACME
Longitud (imperial):
9 in
14 in
18 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Tipo de producto Longitud (imperial) unitSize
11982485 Acero inoxidable (304), electropulido, policetona, giratorio, policetona Adaptador 9 in cada uno
13147616 Polipropileno Adaptador, accesorio de mango roscado ACME 9 in cada uno
12877043 Polipropileno Adaptador, accesorio de mango roscado ACME 14 in cada uno
12887043 Polipropileno Adaptador, accesorio de mango roscado ACME 18 in cada uno
12867043 Acero inoxidable (304), electropulido, policetona, giratorio, policetona Adaptador 9 in cada uno
11962485 Acero inoxidable Adaptador de desconexión rápida 14 in cada uno
11972485 Acero inoxidable (304), electropulido, policetona, giratorio, policetona Adaptador de desconexión rápida 18 in cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11982485 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor QDSL09
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Requires
Fundas y mango de acero inoxidable extensible o estándar (se venden por separado).
Una selección de adaptadores de fregona de cabezal plano para salas limpias que cuentan con una junta giratoria 360 ° exclusiva que se puede bloquear en 180 °, para la máxima facilidad y control de la limpieza de superficies planas. Disponible estructura de fregona de acero inoxidable electropulido o polipropileno.
Para limpieza de suelo y pared
Los adaptadores para fregona de salas limpias Micronova SlimLine™ cuentan con una junta giratoria 360 ° exclusiva que permite un fácil deslizamiento para limpiar superficies planas y se puede bloquear en 180 ° para una limpieza más controlada de las paredes, así como dentro de cubiertas y cámaras. Los adaptadores están disponibles con un extremo roscado ACME para mangos de plástico o una fijación de desconexión rápida para mangos de acero inoxidable.
  • Adaptadores de fregona de cabezal plano con juntas giratorias de plástico de 360 °
  • La junta se puede bloquear en 180 ° para un mayor control
  • Disponible con bastidores de acero inoxidable electropulido 304 o polipropileno
  • Para usar con las fundas de fregona de las series SlimLine, PadMop, SnapMop y PocketMop
  • Los adaptadores se ajustan a los sistemas de cubo SlimLine y SlimT
  • QDSL: bastidor de acero inoxidable para usar con mangos de acero inoxidable de la serie SSU
  • QPSL: bastidor de polipropileno para usar con mangos de plástico de la serie STA
  • QSSL: bastidor de acero inoxidable para usar con mangos de la serie STA o ALUMEH
  • Disponible en longitudes de 22,9 a 45,7 cm (9 a 18 in)
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Dimensiones 4 x 9 in. (10 x 22.86 cm)
Tipo de producto Adaptador
Código de color Blanco
Tipo de cabezal Giro de 360
Color Gris
Longitud (imperial) 9 in
Esterilidad No estéril
Longitud (métrico) 22,9 cm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Altura (métrico) 7.62 cm
Altura (imperial) 3 in
Anchura (métrico) 10,2 cm
Anchura (imperial) 4 in
Resistente a Productos químicos
Desechables Reutilizables
Cantidad 1/Paq.
Instrucciones de cuidado Almacenar a temperatura ambiente. Enjuague para eliminar el desinfectante antes de esterilizarlo en autoclave o guardarlo
Para utilizar con (equipo) Fregona para salas limpias SlimLine
Para utilizar con (aplicación) Limpieza y desinfección de paredes y suelos para salas limpias y entornos controlados
Certificaciones/conformidad Certificate of Conformance, ISO 9001 Certified Facility
Color-coded No
Material Acero inoxidable (304), electropulido, policetona, giratorio, policetona