Learn More
Micronova™ Fundas RollerTool™
Código de producto. 15269898 Tienda Micronova Productos
Change view
Click to view available options
Material:
MegaTex, poliamida no tejida
Poliéster texturizado, interior de espuma de uretano, 100 % poliéster texturizado
Cantidad:
24/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
Código de producto. Material Cantidad unitSize
15269898 MegaTex, poliamida no tejida 24/caja paquete de 24
15249898 Poliéster texturizado, interior de espuma de uretano, 100 % poliéster texturizado 24/caja paquete de 24
2 options
Código de producto. 15269898
Marca: Micronova™ RTC2012IR
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Requires
Mangos de las series QDRT-01 y SSU
This mop adapter features dual stainless steel plates that work with a choice of irradiated covers to clean upper and lower 3-inch roller bottle incubators in the cleanroom. Covers are gamma irradiated and available in a choice of three fabrics for specialized cleaning.
Las fundas RollerTool™ y las fundas irradiadas RamiferTool de Micronova están diseñadas específicamente para limpiar y desinfectar incubadoras de frascos con forma cilíndrica, pero también pueden usarse para tuberías pequeñas y otras superficies de salas limpias. El adaptador para placas dobles incluye un racor de desconexión rápida que puede utilizarse con cualquiera de los mangos de la serie SSU para un mayor alcance dentro del bastidor de rodillos.
  • Bastidor de adaptador con placas dobles de acero inoxidable
  • Diseñado para limpiar y desinfectar incubadoras de frascos con forma cilíndrica de 7 cm (3 pulg)
  • Marco de acero inoxidable electropulido con componentes de acetilo
  • Fundas disponibles en una selección de tejidos para aplicaciones de limpieza especializadas:
    • NovaPoly — Poliéster 100 % de punto que proporciona una excelente dispersión desinfectante
    • PoliSorb — Poliéster texturizado 100 % para eliminar residuos y dispersar desinfectante
    • MegaTex: 100 % poliamida no tejida absorbente con una superficie ligeramente abrasiva
  • Se puede utilizar con los mangos de la serie SSU para un mayor alcance
  • Las fundas se han sometido a radiación gamma para su uso en entornos asépticos
  • Resiste desinfectantes fuertes
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Dimensiones 16,5 x 10,2 cm (6,5 x 4 in)
Tipo de producto Funda de fregona
Color Blanco
Longitud (imperial) 6,5 in
Esterilidad Estéril
Longitud (métrico) 16,5 cm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Anchura (métrico) 10,2 cm
Anchura (imperial) 4 in
Resistente a Productos químicos
Desechables Reutilizables
Cantidad 24/caja
Instrucciones de cuidado El artículo puede lavarse y reutilizarse. Se debe tener cuidado de eliminar completamente los desinfectantes antes de la reutilización o la esterilización por vapor. La temperatura del agua o del secador no debe superar los 180 °C.
Para utilizar con (equipo) Fregona RollerTool
Para utilizar con (aplicación) Limpieza y desinfección de rodillos, tuberías pequeñas y otras superficies de salas limpias
Color-coded No
Material MegaTex, poliamida no tejida