Learn More
Micronova™ Cubos de polipropileno SlimLine™
BIOPHARMA
Código de producto. 12802004 Tienda Micronova Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Rojo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12802004
Marca: Micronova™ B7RE
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para uso con el sistema de carro para salas limpias SlimLine™
Micronova SlimLine™ los cestillos de polipropileno están diseñados para brindar un funcionamiento óptimo con Micronova BucketLiners™ y la gama de escurridores de la serie W-9. Los cestillos codificados por color están disponibles en una selección de rojo, amarillo, azul, verde y gris.
  • Cestillos de polipropileno rectangulares
  • Sus 50 cm de ancho son ideales para fregonas de recambio plano y fregonas de tiras
  • 22,7 litros de capacidad
  • Graduaciones de volumen con marcadores de galones y litros
  • Codificado por colores con una selección de rojo, amarillo, azul, verde y gris
  • Compatibilidad con BucketLiners y escurridores de la serie W-9
  • Cestillos de repuesto para carros de la serie SlimT y SlimLine
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Tipo de producto Cubo para fregona
Capacidad (métrico) 22,7 L
Material Polipropileno
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 6 gal
Instrucciones de cuidado Almacenar a temperatura ambiente. Para esterilizar en autoclave, sin apilar, invierta el cubo para permitir el drenaje.
Color Rojo
Dimensiones 55,9 x 30,5 x 26,7 cm (22 x 12 x 10,5 in)
Para utilizar con (aplicación) Limpieza de paredes, suelos y techos
Para utilizar con (equipo) Sistema de fregona y cubo SlimLine
Altura (métrico) 26,7 cm
Longitud (imperial) 22 in
Longitud (métrico) 55,9 cm
Esterilidad No estéril
Anchura (métrico) 30,5 cm