Learn More
Micronova™ Fundas de fregona de poliéster SnapMop™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 13187546 Tienda Micronova Productos
Click to view available options
Material:
Malla abrasiva de poliéster, interior de espuma de uretano, forro de poliéster, malla abrasiva de poliéster 100 %, Poliéster
Microfibra, poliéster, nailon, interior de espuma de uretano, forro de poliéster, Poliéster, 20 % nailon, interior de espuma de uretano, Poliéster
Poliamida no tejida, interior de espuma de uretano, forro de poliéster, 100 % poliamida no tejida, Poliéster
Poliéster
Poliéster tejido liso, espuma de uretano interior, forro de poliéster, 100 % poliéster tejido liso, Poliéster
Poliéster texturizado, espuma de uretano, Polysorb, Polysorb, Polysorb
Poliéster texturizado, interior de espuma de uretano, forro de Polysorb, 100 % poliéster texturizado, espuma de uretano interior
Poliéster texturizado, interior de espuma gruesa de uretano, forro PolySorb, 100 % poliéster texturizado, interior de espuma gruesa de uretano
PolyMesh, malla abrasiva de poliéster 100 %, Poliéster
Dimensiones:
22,9 x 12,7 cm (9 x 5 in)
35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in)
45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in)
5 x 14 pulg.
Color:
Azul
Blanco
Tamaño de la unidad:
24 PCS
paquete de 24
paquete de 50
Código de producto. 13187546
Marca: Micronova™ MZSM1114
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Requires
Bastidor QPSL con mango de la serie STA o QDSL con mango de la serie SSU
Una gama de fundas de recambio plano ligeras y de encaje a presión con interiores de espuma de uretano, diseñadas para una limpieza y desinfección eficaces en salas limpias. Disponible en una amplia variedad de opciones de tejidos para hacer frente a los retos de limpieza más críticos.
The Micronova M-Zone™ SnapMop™ Flat Head Mop Covers fit onto the 360° swivel SnapMop™ Adapter, which can be locked at 180° for more controlled cleaning. A variety of fabric options provide excellent absorbency, effective cleaning and disinfectant dispersal for specialized cleaning. Available in a variety of lengths to match the size of the surface, from equipment cleaning to a large production room.
  • Snap-on flat head mop covers
  • Polyester urethane foam interiors are fully encased in a choice of fabric
  • Stainless steel snap fasteners
  • Available in a range of fabrics for specialized cleaning:
    • NovaPoly — 100% smooth knit polyester provides excellent disinfectant dispersal
    • PolySorb — 100% textured polyester for removing residues and dispersing disinfectant
    • MegaTex — 100% non-woven polyamide is absorbent with a mildly abrasive surface
    • PolyMesh — 100% polyester with a layer of mesh provides a mild scrubbing surface
    • NovaLite — Absorbent chamois fabric with good friction resistance
  • Available without a foam interior for quick wipe downs and sanitization
  • Available in a variety of lengths to match cleaning surface size
    • The 9-inch covers are excellent for pass-throughs and smaller spaces
    • The 14 and 18-inch covers are ideal for floors, walls and ceilings
  • Fits on QPSL plastic frame or QDSL stainless steel frame
  • Swivel joint rotates 360° but can be locked at 180° for more controlled cleaning
  • Compatible with alcohol and strong disinfectants
  • Launderable for reuse
  • Autoclavable
Especificaciones
Dimensiones 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in)
Tipo de producto Mop Cover
Tipo de cabezal Plano
Color Blanco
Longitud (imperial) 14 in
Esterilidad No estéril
Longitud (métrico) 35.6 cm
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Anchura (métrico) 12.7 cm
Anchura (imperial) 5 in
Resistente a Chemicals
Desechables Reutilizables
Cantidad 24/Cs.
Instrucciones de cuidado El artículo puede lavarse y reutilizarse. Se debe tener cuidado de eliminar completamente los desinfectantes antes de la reutilización o la esterilización por vapor. La temperatura del agua o del secador no debe superar los 180 °C.
Incluye Interior de espuma de poliuretano
Para utilizar con (aplicación) Limpieza y desinfección de superficies de salas limpias
Color-coded No
Material Poliéster texturizado, espuma de uretano, Polysorb, Polysorb, Polysorb