Learn More
Micronova™ Fundas de fregona de poliéster SnapMop™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 13147576 Tienda Micronova Productos
Click to view available options
Material:
Malla abrasiva de poliéster, interior de espuma de uretano, forro de poliéster, malla abrasiva de poliéster 100 %, Poliéster
Microfibra, poliéster, nailon, interior de espuma de uretano, forro de poliéster, Poliéster, 20 % nailon, interior de espuma de uretano, Poliéster
Poliamida no tejida, interior de espuma de uretano, forro de poliéster, 100 % poliamida no tejida, Poliéster
Poliéster
Poliéster tejido liso, espuma de uretano interior, forro de poliéster, 100 % poliéster tejido liso, Poliéster
Poliéster texturizado, espuma de uretano, Polysorb, Polysorb, Polysorb
Poliéster texturizado, interior de espuma de uretano, forro de Polysorb, 100 % poliéster texturizado, espuma de uretano interior
Poliéster texturizado, interior de espuma gruesa de uretano, forro PolySorb, 100 % poliéster texturizado, interior de espuma gruesa de uretano
PolyMesh, malla abrasiva de poliéster 100 %, Poliéster
Dimensiones:
22,9 x 12,7 cm (9 x 5 in)
35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in)
45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in)
5 x 14 pulg.
Color:
Azul
Blanco
Tamaño de la unidad:
24 PCS
paquete de 24
paquete de 50
Código de producto. 13147576
Marca: Micronova™ MZSM6814
Solo quedan null
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Requires
Bastidor QPSL con mango de la serie STA o QDSL con mango de la serie SSU
Una gama de fundas de recambio plano ligeras y de encaje a presión con interiores de espuma de uretano, diseñadas para una limpieza y desinfección eficaces en salas limpias. Disponible en una amplia variedad de opciones de tejidos para hacer frente a los retos de limpieza más críticos.
Las fundas de recambio de mopa plano Micronova SnapMop™ encajan en los adaptadores SnapMop™ giratorios de 360°, que se pueden bloquear a 180° para una limpieza más controlada. Una variedad de opciones de tejidos proporcionan una excelente absorbencia, una limpieza eficaz y dispersión de desinfectante para aplicaciones de limpieza especializadas. Disponible en una gran variedad de longitudes para adaptarse al tamaño de la superficie, desde la limpieza de equipos hasta la limpieza de grandes salas de producción.
  • Fundas de recambio de mopa plano con encaje a presión
  • Interiores de espuma de uretano del poliéster completamente recubiertos de tela
  • Enganches a presión de acero inoxidable
  • Disponibles en una gama de tejidos para aplicaciones de limpieza especializadas:
    • NovaPoly — Poliéster 100 % de punto que proporciona una excelente dispersión desinfectante
    • PoliSorb — Poliéster texturizado 100 % para eliminar residuos y dispersar desinfectante
    • MegaTex: 100 % poliamida no tejida absorbente con una superficie ligeramente abrasiva
    • PolyMesh: 100 % poliéster con una capa de malla que proporciona una superficie de limpieza suave
    • Tejido de gamuza absorbente NovaLite— con buena resistencia a la fricción
  • Disponible sin interior de espuma para un barrido y una desinfección rápidas
  • Disponible en una variedad de longitudes para adaptarse al tamaño de la superficie de limpieza
    • Las fundas de 22 cm (9 pulg) son excelentes para zonas y espacios más pequeños
    • Las fundas de 35 cm (14 pulg) y 45 cm (18 pulg) son ideales para suelos, paredes y techos
  • Se ajusta al bastidor de plástico QPSL o al bastidor de acero inoxidable QDSL
  • La junta giratoria gira 360 °, pero se puede bloquear en 180 ° para una limpieza más controlada
  • Se puede utilizar con alcohol y desinfectantes fuertes
  • Lavable para su reutilización
  • Esterilizable en autoclave
Specifications
Dimensiones 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in)
Tipo de producto Funda de fregona
Tipo de cabezal Plano
Color Blanco
Longitud (imperial) 14 in
Esterilidad No estéril
Longitud (métrico) 35,6 cm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Anchura (métrico) 12,7 cm
Anchura (imperial) 5 in
Resistente a Productos químicos
Desechables Reutilizables
Cantidad 24/caja
Instrucciones de cuidado El artículo puede lavarse y reutilizarse. Se debe tener cuidado de eliminar completamente los desinfectantes antes de la reutilización o la esterilización por vapor. La temperatura del agua o del secador no debe superar los 180 °C.
Incluye Interior de espuma de poliuretano
Para utilizar con (aplicación) Limpieza y desinfección de superficies de salas limpias
Color-coded No
Material Malla abrasiva de poliéster, interior de espuma de uretano, forro de poliéster, malla abrasiva de poliéster 100 %, Poliéster
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.