Learn More
Micronova™ Fundas de fregona de poliéster SnapMop™
Código de producto. 13107566 Tienda Micronova Productos
Change view
Click to view available options
Material:
Malla abrasiva de poliéster, interior de espuma de uretano, forro de poliéster, malla abrasiva de poliéster 100 %, Poliéster
Microfibra, poliéster, nailon, interior de espuma de uretano, forro de poliéster, Poliéster, 20 % nailon, interior de espuma de uretano, Poliéster
Poliamida no tejida, interior de espuma de uretano, forro de poliéster, 100 % poliamida no tejida, Poliéster
Poliéster
Poliéster tejido liso, espuma de uretano interior, forro de poliéster, 100 % poliéster tejido liso, Poliéster
Poliéster texturizado, espuma de uretano, Polysorb, Polysorb, Polysorb
Poliéster texturizado, interior de espuma de uretano, forro de Polysorb, 100 % poliéster texturizado, espuma de uretano interior
Poliéster texturizado, interior de espuma gruesa de uretano, forro PolySorb, 100 % poliéster texturizado, interior de espuma gruesa de uretano
PolyMesh, malla abrasiva de poliéster 100 %, Poliéster
Dimensiones:
22,9 x 12,7 cm (9 x 5 in)
35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in)
45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in)
5 x 14 pulg.
Tamaño de la unidad:
24 PCS
paquete de 24
paquete de 50
Color:
Azul
Blanco
Código de producto. Material Dimensiones unitSize Color
13107566 Poliéster 5 x 14 pulg. paquete de 50 -
13137566 Poliéster tejido liso, espuma de uretano interior, forro de poliéster, 100 % poliéster tejido liso, Poliéster 22,9 x 12,7 cm (9 x 5 in) paquete de 24 Blanco
12807043 Poliéster tejido liso, espuma de uretano interior, forro de poliéster, 100 % poliéster tejido liso, Poliéster 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in) paquete de 24 Blanco
12817043 Poliéster tejido liso, espuma de uretano interior, forro de poliéster, 100 % poliéster tejido liso, Poliéster 45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in) 24 PCS Blanco
12847043 Microfibra, poliéster, nailon, interior de espuma de uretano, forro de poliéster, Poliéster, 20 % nailon, interior de espuma de uretano, Poliéster 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in) 24 PCS Azul
12827043 Poliamida no tejida, interior de espuma de uretano, forro de poliéster, 100 % poliamida no tejida, Poliéster 45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in) paquete de 24 Blanco
12837043 Poliamida no tejida, interior de espuma de uretano, forro de poliéster, 100 % poliamida no tejida, Poliéster 45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in) 24 PCS Blanco
13127556 Poliéster texturizado, interior de espuma de uretano, forro de Polysorb, 100 % poliéster texturizado, espuma de uretano interior 45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in) paquete de 24 Blanco
13187546 Poliéster texturizado, espuma de uretano, Polysorb, Polysorb, Polysorb 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in) paquete de 24 Blanco
12857043 Microfibra, poliéster, nailon, interior de espuma de uretano, forro de poliéster, Poliéster, 20 % nailon, interior de espuma de uretano, Poliéster 45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in) paquete de 24 Azul
13147576 Malla abrasiva de poliéster, interior de espuma de uretano, forro de poliéster, malla abrasiva de poliéster 100 %, Poliéster 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in) paquete de 24 Blanco
13117576 Poliamida no tejida, interior de espuma de uretano, forro de poliéster, 100 % poliamida no tejida, Poliéster 22,9 x 12,7 cm (9 x 5 in) paquete de 24 Blanco
13117556 Poliéster texturizado, interior de espuma gruesa de uretano, forro PolySorb, 100 % poliéster texturizado, interior de espuma gruesa de uretano - paquete de 24 -
13167576 PolyMesh, malla abrasiva de poliéster 100 %, Poliéster 45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in) paquete de 24 Blanco
13177576 PolyMesh, malla abrasiva de poliéster 100 %, Poliéster 22,9 x 12,7 cm (9 x 5 in) paquete de 24 Blanco
13147586 Microfibra, poliéster, nailon, interior de espuma de uretano, forro de poliéster, Poliéster, 20 % nailon, interior de espuma de uretano, Poliéster 22,9 x 12,7 cm (9 x 5 in) paquete de 24 Azul
16 options
Código de producto. 13107566
Marca: Micronova™ MZSM5614NS
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Requires
Bastidor QPSL con mango de la serie STA o QDSL con mango de la serie SSU
Una gama de fundas de recambio plano ligeras y de encaje a presión con interiores de espuma de uretano, diseñadas para una limpieza y desinfección eficaces en salas limpias. Disponible en una amplia variedad de opciones de tejidos para hacer frente a los retos de limpieza más críticos.
Las fundas de recambio de mopa plano Micronova SnapMop™ encajan en los adaptadores SnapMop™ giratorios de 360°, que se pueden bloquear a 180° para una limpieza más controlada. Una variedad de opciones de tejidos proporcionan una excelente absorbencia, una limpieza eficaz y dispersión de desinfectante para aplicaciones de limpieza especializadas. Disponible en una gran variedad de longitudes para adaptarse al tamaño de la superficie, desde la limpieza de equipos hasta la limpieza de grandes salas de producción.
  • Fundas de recambio de mopa plano con encaje a presión
  • Interiores de espuma de uretano del poliéster completamente recubiertos de tela
  • Enganches a presión de acero inoxidable
  • Disponibles en una gama de tejidos para aplicaciones de limpieza especializadas:
    • NovaPoly — Poliéster 100 % de punto que proporciona una excelente dispersión desinfectante
    • PoliSorb — Poliéster texturizado 100 % para eliminar residuos y dispersar desinfectante
    • MegaTex: 100 % poliamida no tejida absorbente con una superficie ligeramente abrasiva
    • PolyMesh: 100 % poliéster con una capa de malla que proporciona una superficie de limpieza suave
    • Tejido de gamuza absorbente NovaLite— con buena resistencia a la fricción
  • Disponible sin interior de espuma para un barrido y una desinfección rápidas
  • Disponible en una variedad de longitudes para adaptarse al tamaño de la superficie de limpieza
    • Las fundas de 22 cm (9 pulg) son excelentes para zonas y espacios más pequeños
    • Las fundas de 35 cm (14 pulg) y 45 cm (18 pulg) son ideales para suelos, paredes y techos
  • Se ajusta al bastidor de plástico QPSL o al bastidor de acero inoxidable QDSL
  • La junta giratoria gira 360 °, pero se puede bloquear en 180 ° para una limpieza más controlada
  • Se puede utilizar con alcohol y desinfectantes fuertes
  • Lavable para su reutilización
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Dimensiones 5 x 14 pulg.
Tipo de producto Funda protectora de poliéster con broches
Longitud (imperial) 14 in
Esterilidad Non-sterile
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Anchura (imperial) 5 in
Incluye Snaps
Para utilizar con (equipo) Para su uso con los adaptadores para fregona de la serie QDSL
Descripción M-Zone™ SnapMop NovaPoly
Para utilizar con (aplicación) Para entornos limpios y controlados
Color-coded No
Material Poliéster