Descripción
- Fregona de mezcla de poliéster/rayón para limpiar/desinfectar áreas de apoyo farmacéutico, hospitales y laboratorios
- Diseñada para su uso con mango y adaptador MicroMop™ (se venden por separado)
- 38 cm
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Fregona para salas limpias |
| Código de color | Blanco |
| Longitud (imperial) | 15 in |
| Esterilidad | No estéril |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Anchura (imperial) | 6 in |
| Desechables | Reutilizables |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza para cubrir grandes superficies de forma rápida y eficaz, suelo |
| Color-coded | No |
| Material | Poliéster, rayón |