Learn More
Micronova™ Limpiador de suelo NovaClean™
Código de producto. 18788979 Tienda Micronova Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (imperial):
1 qt
1 gal
5 gal
Tamaño de la unidad:
15.14 LT
18.90 litro
cada uno
paquete de 8
Código de producto. Volumen (imperial) unitSize
18788979 1 qt paquete de 8
11952475 1 gal 15.14 LT
12887053 5 gal 18.90 litro
11972475 5 gal cada uno
4 options
Código de producto. 18788979
Marca: Micronova™ NC1Q
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Detergente concentrado para salas limpias multiuso diseñado para su uso entre aplicaciones desinfectantes y para la eliminación de residuos. Libre de iones móviles, esta fórmula es eficaz en la mayoría de las superficies, incluyendo suelos conductores y aplicaciones de semiconductores.
The Micronova NovaClean™ Floor Cleaner is an all-purpose cleanroom detergent with a fine filtration and purity that is ideal for pharmaceutical and biotech industries. NovaClean AFX (NC10-G) is an amine free formulation, particularly suited in semi conductor applications.
  • Concentrated cleanroom detergent
  • Effective on most surfaces, including conductive and semi conductor applications
  • Ideal for pharmaceutical and biotech applications
  • Will not generate a static charge and will not affect the efficiency of conductive flooring
  • Yields 60-128 gallons of cleaning solution per 1 gallon container
  • Free of mobile ions
  • Filtered to 0.1 Microns
  • Low Ionic; low in sodium and potassium
  • Low non-volatile residue levels
  • Biodegradable
  • Free-rinsing
Especificaciones
Tipo de producto Floor Cleaner
Color-coded No
Línea de productos NovaClean
Esterilidad No estéril
Aspecto Clear
Composición Surfactante bajo en iones filtrado de 0,1 μm
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente. Evite la luz solar directa.
Para utilizar con (aplicación) General Purpose Cleanroom Filtered Detergent, Free-Rinsing
Para utilizar con (equipo) Fregonas y cubos o paños y esponja
Volumen (imperial) 1 qt
Volumen (métrico) 0.95 L