Learn More
Micronova™ Limpiador de suelo NovaClean™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11972475 Tienda Micronova Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (imperial):
1 qt
1 gal
5 gal
Tamaño de la unidad:
15.14 LT
18.90 litro
cada uno
paquete de 8
Código de producto. Volumen (imperial) unitSize
11972475 5 gal cada uno
18788979 1 qt paquete de 8
11952475 1 gal 15.14 LT
12887053 5 gal 18.90 litro
4 options
Código de producto. 11972475
Marca: Micronova™ NC15G
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Detergente concentrado para salas limpias multiuso diseñado para su uso entre aplicaciones desinfectantes y para la eliminación de residuos. Libre de iones móviles, esta fórmula es eficaz en la mayoría de las superficies, incluyendo suelos conductores y aplicaciones de semiconductores.
El limpiador de suelo Micronova NovaClean™ es un detergente para salas limpias de uso general con buena pureza y filtración, ideal para las industrias farmacéuticas y biotecnológicas. NovaClean AFX (NC10-G) es una formulación sin aminas, especialmente adecuada para aplicaciones de semiconductores.
  • Detergente concentrado para salas limpias
  • Eficaz en la mayoría de las superficies, incluidas las aplicaciones de conductores y semiconductores
  • Ideal para aplicaciones farmacéuticas y biotecnológicas
  • No generará una carga estática y no afectará la eficacia del suelo conductivo
  • Produce de 227,12 l a 484,5 l (60-128 gal) de solución de limpieza por recipiente de 3,8 l (1 gal)
  • Sin iones móviles
  • Filtrado a 0,1 micrómetros
  • Bajo en iones; bajo en sodio y potasio
  • Bajos niveles de residuos no volátiles
  • Biodegradable
  • Aclarado que no deja residuos
Especificaciones
Tipo de producto Limpiador de suelos
Color-coded No
Formulario Clear Liquid
pH 7 to 9
Línea de productos NovaClean
Scent Unscented
Esterilidad No estéril
Aspecto Transparente
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Composición Surfactante bajo en iones filtrado de 0,1 μm
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente. Evite la luz solar directa.
Desechables Single-use
filtradas por Non-filtered
Inflamable No
Para utilizar con (aplicación) Detergente filtrado para salas limpias de uso general, aclarado que no deja residuos
Para utilizar con (equipo) Fregonas y cubos o paños y esponja
Volumen (imperial) 5 gal
Volumen (métrico) 18,9 L