Learn More
Micronova™ Fregona de tiras de sala limpia MicroMop™
Código de producto. p-102433 Tienda Micronova Productos
Change view
Click to view available options
Material:
NovaLite
PVA no tejido
Poliéster de punto liso
Punto de poliéster
Dimensiones:
38,1 x 22,9 cm (15 x 9 in)
40,6 x 19,1 cm (16 x 7,5 in)
Color:
Amarillo
Blanco
Naranja
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Dimensiones Color unitSize
12867183 NovaLite 40,6 x 19,1 cm (16 x 7,5 in) Naranja cada uno
11952465 Punto de poliéster 38,1 x 22,9 cm (15 x 9 in) Blanco cada uno
11962465 Poliéster de punto liso 40,6 x 19,1 cm (16 x 7,5 in) Blanco cada uno
11942465 PVA no tejido 40,6 x 19,1 cm (16 x 7,5 in) Amarillo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12867183 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor CRM2
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Requires
Bastidor MH-1, MHC-1 o QDMH-1 con mango de la serie SSU
Una serie de fregonas de tiras trenzadas muy eficaces con alta absorbencia y bajo nivel de partículas. Disponible en tres materiales: PVA, NovaLite o poliéster; para limpieza especializada.
Las fregonas Micronova MicroMop™ para salas limpias son muy eficaces y absorbentes. Están disponibles en tres tipos distintos de tejido y se han diseñado para usarse con el adaptador de fregonas de tiras QDMH-1 o mangos de fregona de tiras estándar.
  • Fregonas de tiras trenzadas muy eficaces
  • Alta absorbencia y bajo nivel de partículas
  • Resultados de limpieza secos y sin residuos
  • Las opciones de tejido incluyen:
    • PVA: PVA absorbente, ideal para aplicaciones de limpieza de semiconductores y microelectrónica
    • NovaLite: gamuza absorbente, excelente en aplicaciones de dispositivos médicos
    • NovaPoly: poliéster suave, excelentes capacidades de desinfección en salas limpias
  • Para usar con adaptador QDMH-1 o mangos de fregona de tiras estándar
  • Diseñada para entornos controlados y salas limpias
Especificaciones
Dimensiones 40,6 x 19,1 cm (16 x 7,5 in)
Tipo de producto String Mop
Color Naranja
Longitud (imperial) 16 in
Esterilidad No estéril
Longitud (métrico) 40.6 cm
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Anchura (métrico) 19.1 cm
Anchura (imperial) 7,5 in
Resistente a Chemicals
Desechables Reutilizables
Cantidad 12/Cs.
Instrucciones de cuidado Almacenar a temperatura ambiente
Para utilizar con (aplicación) Desinfección y limpieza de suelos en salas limpias y entornos controlados
Color-coded No
Material NovaLite