Descripción
Requires
Bastidor MH-1, MHC-1 o QDMH-1 con mango de la serie SSU
Las fregonas Micronova MicroMop™ para salas limpias son muy eficaces y absorbentes. Están disponibles en tres tipos distintos de tejido y se han diseñado para usarse con el adaptador de fregonas de tiras QDMH-1 o mangos de fregona de tiras estándar.
- Fregonas de tiras trenzadas muy eficaces
- Alta absorbencia y bajo nivel de partículas
- Resultados de limpieza secos y sin residuos
- Las opciones de tejido incluyen:
- PVA: PVA absorbente, ideal para aplicaciones de limpieza de semiconductores y microelectrónica
- NovaLite: gamuza absorbente, excelente en aplicaciones de dispositivos médicos
- NovaPoly: poliéster suave, excelentes capacidades de desinfección en salas limpias
- Para usar con adaptador QDMH-1 o mangos de fregona de tiras estándar
- Diseñada para entornos controlados y salas limpias
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones | 40,6 x 19,1 cm (16 x 7,5 in) |
| Tipo de producto | String Mop |
| Color | Naranja |
| Longitud (imperial) | 16 in |
| Esterilidad | No estéril |
| Longitud (métrico) | 40.6 cm |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Anchura (métrico) | 19.1 cm |
| Anchura (imperial) | 7,5 in |
| Resistente a | Chemicals |
| Mostrar más |