Learn More
Micronova™ Fregona de tiras de sala limpia MicroMop™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11962465 Tienda Micronova Productos
Click to view available options
Material:
NovaLite
PVA no tejido
Poliéster de punto liso
Punto de poliéster
Dimensiones:
38,1 x 22,9 cm (15 x 9 in)
40,6 x 19,1 cm (16 x 7,5 in)
Color:
Amarillo
Blanco
Naranja
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11962465
Marca: Micronova™ CRM66
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Requires
Bastidor MH-1, MHC-1 o QDMH-1 con mango de la serie SSU
Una serie de fregonas de tiras trenzadas muy eficaces con alta absorbencia y bajo nivel de partículas. Disponible en tres materiales: PVA, NovaLite o poliéster; para limpieza especializada.
Las fregonas Micronova MicroMop™ para salas limpias son muy eficaces y absorbentes. Están disponibles en tres tipos distintos de tejido y se han diseñado para usarse con el adaptador de fregonas de tiras QDMH-1 o mangos de fregona de tiras estándar.
  • Fregonas de tiras trenzadas muy eficaces
  • Alta absorbencia y bajo nivel de partículas
  • Resultados de limpieza secos y sin residuos
  • Las opciones de tejido incluyen:
    • PVA: PVA absorbente, ideal para aplicaciones de limpieza de semiconductores y microelectrónica
    • NovaLite: gamuza absorbente, excelente en aplicaciones de dispositivos médicos
    • NovaPoly: poliéster suave, excelentes capacidades de desinfección en salas limpias
  • Para usar con adaptador QDMH-1 o mangos de fregona de tiras estándar
  • Diseñada para entornos controlados y salas limpias
Especificaciones
Dimensiones 40,6 x 19,1 cm (16 x 7,5 in)
Tipo de producto String Mop
Color Blanco
Longitud (imperial) 16 in
Esterilidad No estéril
Longitud (métrico) 40.6 cm
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Anchura (métrico) 19.1 cm
Anchura (imperial) 7,5 in
Resistente a Chemicals
Desechables Reutilizables
Cantidad 12/Cs.
Instrucciones de cuidado El artículo puede lavarse y reutilizarse. Se debe tener cuidado de eliminar completamente los desinfectantes antes de la reutilización o la esterilización por vapor. La temperatura del agua o del secador no debe superar los 180 °C.
Para utilizar con (aplicación) Desinfección y limpieza de suelos en salas limpias y entornos controlados
Color-coded No
Material Poliéster de punto liso