Learn More
Micronova™ Fregona de tiras de sala limpia MicroMop™
Tienda Micronova Productos
Click to view available options
Material:
NovaLite
PVA no tejido
Poliéster de punto liso
Punto de poliéster
Dimensiones:
38,1 x 22,9 cm (15 x 9 in)
40,6 x 19,1 cm (16 x 7,5 in)
Color:
Amarillo
Blanco
Naranja
Tamaño de la unidad:
cada uno
Description
Requires
Bastidor MH-1, MHC-1 o QDMH-1 con mango de la serie SSU
Las fregonas Micronova MicroMop™ para salas limpias son muy eficaces y absorbentes. Están disponibles en tres tipos distintos de tejido y se han diseñado para usarse con el adaptador de fregonas de tiras QDMH-1 o mangos de fregona de tiras estándar.
- Fregonas de tiras trenzadas muy eficaces
- Alta absorbencia y bajo nivel de partículas
- Resultados de limpieza secos y sin residuos
- Las opciones de tejido incluyen:
- PVA: PVA absorbente, ideal para aplicaciones de limpieza de semiconductores y microelectrónica
- NovaLite: gamuza absorbente, excelente en aplicaciones de dispositivos médicos
- NovaPoly: poliéster suave, excelentes capacidades de desinfección en salas limpias
- Para usar con adaptador QDMH-1 o mangos de fregona de tiras estándar
- Diseñada para entornos controlados y salas limpias
Specifications
Specifications
| Dimensiones | 40,6 x 19,1 cm (16 x 7,5 in) |
| Tipo de producto | Fregona de tiras |
| Color | Amarillo |
| Longitud (imperial) | 16 in |
| Esterilidad | No estéril |
| Longitud (métrico) | 40,6 cm |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Anchura (métrico) | 19,1 cm |
| Anchura (imperial) | 7,5 in |
| Resistente a | Productos químicos |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction