Learn More
Micronova™ MicroLoop™ Mop Heads
Código de producto. 13168715 Tienda Micronova Productos
Click to view available options
Esterilizables en autoclave:
Esterilizable en autoclave
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 13168715
Marca: Micronova™ ML9
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
• ISO Class 5 to 8 (Class 100 to 100,000)
• Durable looped construction
Sturdy and functional looped mop heads intended for use in service areas outside of cleanrooms.
ML-1 MicroLoop PVA mop head is ideal for clean-build projects, post-construction, and cleanroom support. ML-9 MicroLoop Polyester mop head is an economical choice for hazardous materials cleanup and general spill control.
Información de órdenes
Fíjelo a un mango de acero inoxidable (se vende por separado) con el adaptador de rosca 19-035-362B.
Compliance
Both mop heads are rated for ISO Class 5 to 8 (Class 100 to 100,000) environments.
Especificaciones
Tipo de producto MicroLoop Mop
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Para utilizar con (aplicación) Ideal for clean build projects, post construction, cleanroom support
Material Poliéster