Descripción
El dispensador de jabón sin contacto M-Zone™ MicroDispenser™ está diseñado para su uso con una selección de cápsulas dispensadoras ICCAP que se enrosca en los correspondientes frascos reemplazables de 500 ml y se encaja en el pocillo del dispensador. Cuando se pasa la mano por debajo de la unidad y se rompe el haz electrónico, la burbuja de la boca ejerce presión sobre el jabón para que se dispensen 1 o 2 ml en la palma de la mano
- Dispensador de jabón sin contacto
- Montaje en pared con bandeja antigoteo
- Sustitución de frascos e instalación sin complicaciones
- Unidad compacta alimentada por gravedad, sin necesidad de tubos
- Uso eficiente de la batería
- Para su uso con una selección de cápsulas dispensadoras ICCAP:
- ICCAP-16: cápsula dispensadora verde de 2 ml para jabones y higienizador
- ICCAP-17IR: cápsula dispensadora azul de 1 ml para IPA estéril o desinfectante
- Diseñada para su uso con los frascos de repuesto de 500 ml Micronova para el cuidado de las manos:
- Hy-G-Clenz - Jabón antibacteriano, Aquahol - Alcohol estéril, NovaClenz - Desinfectante de manos y LoNa - Jabón de manos bajo en sodio
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cápsula dispensadora |
| Color-coded | Yes |
| Formulario | Capsules |
| Handle Type | None |
| Tipo de punta | Spout |
| Scent | Unscented |
| Esterilidad | No estéril |
| Aspecto | Incolora |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Instrucciones de cuidado | Once the spout is attached the inverted bottle snaps into the well of the dispenser. When the electronic beam is broken by a hand passing under the unit, the bubble on the spout depresses to dispense the soap or lotion into the palm. |
| Mostrar más |