Learn More
Micronova™ Funda de la herramienta de limpieza MegaSwat™ - no estéril
Código de producto. p-4909439 Tienda Micronova Productos
Change view
Click to view available options
Material:
HDPE, acero inoxidable (304), electropulido, acero inoxidable (electropulido 304)
Microfibra, Poliéster, Urethane Foam, Urethane Foam
Poliéster
Dimensiones:
5,1 x 20,3 cm (2 x 8 in)
5,1 x 40,6 cm (2 x 16 in)
6,4 x 40,6 cm (2,5 x 16 in)
7,6 x 20,3 cm (3 x 8 in)
Tipo de producto:
Adaptador de fregona
Funda de fregona
Funda del adaptador
Cantidad:
12/caja revestida con poliéster Embolsados individualmente
Envasado en bolsas individuales y 12 envases por caja revestida de polietileno
Envasado en bolsas individuales y 6 envases por caja
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Dimensiones Tipo de producto Cantidad unitSize
13198685 HDPE, acero inoxidable (304), electropulido, acero inoxidable (electropulido 304) 5,1 x 40,6 cm (2 x 16 in) Adaptador de fregona Envasado en bolsas individuales y 6 envases por caja cada uno
13128695 HDPE, acero inoxidable (304), electropulido, acero inoxidable (electropulido 304) 5,1 x 20,3 cm (2 x 8 in) Adaptador de fregona Envasado en bolsas individuales y 6 envases por caja cada uno
13127436 Poliéster 7,6 x 20,3 cm (3 x 8 in) Funda de fregona Envasado en bolsas individuales y 12 envases por caja revestida de polietileno cada uno
13107446 Microfibra, Poliéster, Urethane Foam, Urethane Foam 6,4 x 40,6 cm (2,5 x 16 in) Funda del adaptador 12/caja revestida con poliéster Embolsados individualmente cada uno
4 options
Código de producto. 13198685
Marca: Micronova™ QDMS16
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Requires
Adaptadores MegaSwat™
El adaptador para mopas flexible, ligero y con forma de hoja Micronova™, con una selección de cubiertas para mopas, está diseñado exclusivamente para limpiar alrededor, debajo y detrás de equipos de procesamiento pesado y aparatos calibrados en el laboratorio y en la sala limpia.
La mopa de tipo hoja Micronova™ MegaSwat™ es ligera y cuenta con una hoja flexible diseñada exclusivamente para deslizarse alrededor, debajo y detrás de equipos pesados. Utilizadas en húmedo o seco, las fundas de la mopa están disponibles en microfibra y en poliéster liso o texturizado para la limpieza especializada.
  • Las mopas de tipo hoja se deslizan fácilmente debajo y detrás del equipo
  • Fundas disponibles en tres opciones de tela, con o sin interior de espuma
  • NovaPoly — Poliéster 100 % de punto que proporciona una excelente dispersión desinfectante
  • PoliSorb — Poliéster texturizado 100 % para eliminar residuos y dispersar desinfectante
  • Microfibra — Poliéster 80 %, poliamida 20 %, muy absorbente y eficaz en húmedo o seco.
  • Disponibles en varios tamaños
  • Diseñado para su uso con los mangos QD de la serie SSU
  • Se puede utilizar con alcohol y desinfectantes fuertes
  • Lavable para su reutilización
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Dimensiones 5,1 x 40,6 cm (2 x 16 in)
Tipo de producto Adaptador de fregona
Longitud (imperial) 16 in
Esterilidad No estéril
Longitud (métrico) 40,6 cm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Anchura (métrico) 5,1 cm
Anchura (imperial) 2,5 in
Desechables Reutilizables
Cantidad Envasado en bolsas individuales y 6 envases por caja
Instrucciones de cuidado El artículo puede lavarse y reutilizarse. Se debe tener cuidado de eliminar completamente los desinfectantes antes de la reutilización o la esterilización por vapor. La temperatura del agua o del secador no debe superar los 180 °C.
Para utilizar con (equipo) Fundas de la serie MS6 Megaswat y mangos de la serie SSU
Para utilizar con (aplicación) Limpieza y desinfección de equipos de proceso y laboratorio y alrededor de ellos
Color-coded No
Material HDPE, acero inoxidable (304), electropulido, acero inoxidable (electropulido 304)