Descripción
Requires
Bastidor MH, MHC o QDMH con mango de la serie SSU
La fregona de tiras de microfibra M-Zone™ MegaSorb™ cuenta con tubos de microfibra distintivos con filamentos en mechones de poliéster y náilon 30 veces más pequeños que las fibras de algodón, que permiten recoger pequeñas partículas. La fregona de microfibra de doble grosor (MZCRMS-10D) es especialmente eficaz para recoger derrames y limpiar grandes áreas.
- Fregona de tiras en bucle de microfibra
- Muy absorbente y con baja producción de pelusas
- Tubos de microfibra de poliéster y náilon en mechones
- Trabaja para recoger las partículas diminutas donde las fibras de algodón apenas se deslizan
- Se desliza fácilmente alrededor de equipos y accesorios para salas limpias
- Diseñado para su uso en entornos controlados y críticos
- La opción de microfibra blanca incluye una banda de frotado adicional
- Se usa con el mango MH-1 o el adaptador QDMH-1 MicroMop con mangos de la serie SSU
- Opción de embalaje a granel disponible
- Se puede utilizar con alcohol y desinfectantes fuertes
- Lavable para su reutilización
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones | 40,6 x 15,2 cm (16 x 6 in) |
| Tipo de producto | String Mop |
| Color | Blanco |
| Capacidad | 10 oz. |
| Longitud (imperial) | 16 in |
| Esterilidad | No estéril |
| Longitud (métrico) | 40.6 cm |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Anchura (métrico) | 15.2 cm |
| Anchura (imperial) | 6 in |
| Mostrar más |