Learn More
Micronova™ Rascador manual
Código de producto. p-4365085 Tienda Micronova Productos
Click to view available options
Longitud (imperial):
8 in
9,25 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 13127286
Marca: Micronova™ HHSWH8
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Un rascador manual de polipropileno con un diseño sin costuras moldeado por inyección que evita el crecimiento bacteriano durante la eliminación de residuos y acumulaciones en entornos controlados.
El rascador manual de Micronova se ha fabricado con polipropileno moldeado por inyección, sin costuras ni grietas que puedan favorecer el crecimiento bacteriano. El rascador es esterilizable en autoclave y no araña superficies metálicas.
  • Rascador manual moldeado por inyección
  • Para eliminar residuos y acumulaciones en entornos controlados
  • Hechos de polipropileno duradero
  • Sin costuras ni grietas que puedan albergar el crecimiento bacteriano
  • No raya superficies metálicas
  • Disponible en longitudes de 8 o 10 pulgadas
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Tipo de producto Herramienta raspadora
Color Blanco
Longitud (imperial) 8 in
Esterilidad No estéril
Longitud (métrico) 20,3 cm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Anchura (métrico) 7,6 cm
Anchura (imperial) 3 in
Resistente a Productos químicos
Tamaño 7,62 x 20,32 cm (3 x 8 pulg)
Desechables Reutilizables
Cantidad 1/paq., 12/caja
Instrucciones de cuidado Almacenar a temperatura ambiente
Para utilizar con (aplicación) Eliminación de residuos en entornos controlados
Certificaciones/conformidad Compatible con FDA
Color-coded No