Learn More
Micronova™ FlexBrush™ y cubiertas
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4015780 Tienda Micronova Productos
Change view
Click to view available options
Material:
Espuma NovaPoly™
Poliéster, Nylon
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Color:
Blanco
Código de producto. Material unitSize Color
13187776 Poliéster, Nylon cada uno -
13167776 Espuma NovaPoly™ 1 PCS Blanco
2 options
Código de producto. 13187776
Marca: Micronova™ FBC6AA
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Estos cepillos de cerdas de nailon en forma de S y J cuentan con un núcleo flexible que permite al usuario dar forma al cepillo para aplicaciones personalizadas, lo que los hace ideales para limpiar exteriores de tuberías, accesorios y barandillas. Cubiertas opcionales disponibles con una selección de tejidos para mejorar la higiene.
The Micronova FlexBrush™ is available with either a stainless steel, or a zinc wire core for additional stiffness. These brushes are ideal for cleaning small parts and equipment, with optional slip-on covers for specialized cleaning. An optional plastic grip handle attaches to threaded handles for extended reach.
  • Flexible S and J-shaped wire brushes with nylon bristles
  • Ideal for cleaning pipe exteriors, fittings and railing
  • Available stainless steel or zinc wire core
    • Zinc core provides additional stiffness
  • Brushes can be shaped for custom applications
  • 2.25-inch diameter bristles, 9-inch brush heads
  • Available in a choice of fabrics for enhance sanitation
    • NovaPoly — 100% smooth knit polyester provides excellent disinfectant dispersal
    • Microfiber — 80% polyester, 20% polyamide is highly absorbent and effective wet or dry
  • Plastic grip may be attached to threaded handles
  • Gamma irradiated covers available for aseptic areas
  • Made with FDA compliant materials
  • Covers are autoclavable
Especificaciones
Tipo de producto Funda FlexBrush de microfibra
Longitud (métrico) 36.8 cm
Anchura (imperial) 3.75 in.
Desechables Reutilizables
Instrucciones de cuidado Item may be laundered and reused. Care should be taken to fully eliminate disinfectants prior to reuse or steam sterilization. Water or Dryer temperature should not exceed 180°C.
Color-coded No
Material Poliéster, Nylon