Learn More
Micronova™ Herramienta y fundas para mopa Econo CurtainCleaner™
Código de producto. p-4717677 Tienda Micronova Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Adaptador de desconexión rápida
Funda de fregona
Funda de mopa
Material:
Acero inoxidable (304), electropulido, conectores de acetal, electropulido 304, conectores de acetal
Malla de poliéster, interior de espuma de poliéster, Polyester Foam Inner
Microfibra, interior de espuma de poliéster, Polyester Foam Inner
Poliéster tejido liso, espuma de uretano interior, forro de poliéster, 100 % poliéster tejido liso, Poliéster
Poliéster texturizado, interior de espuma de uretano, forro de poliéster, Polyester, Poliéster
Dimensiones:
35,6 x 19,1 cm (14 x 7,5 in)
35,6 x 5,1 cm (14 x 2 in)
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 12
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Material Dimensiones unitSize
15412060 Adaptador de desconexión rápida Acero inoxidable (304), electropulido, conectores de acetal, electropulido 304, conectores de acetal 35,6 x 19,1 cm (14 x 7,5 in) cada uno
15531755 Funda de mopa Microfibra, interior de espuma de poliéster, Polyester Foam Inner 35,6 x 5,1 cm (14 x 2 in) cada uno
17495283 Funda de fregona Poliéster tejido liso, espuma de uretano interior, forro de poliéster, 100 % poliéster tejido liso, Poliéster 35,6 x 5,1 cm (14 x 2 in) paquete de 12
15583720 Funda de fregona Poliéster texturizado, interior de espuma de uretano, forro de poliéster, Polyester, Poliéster 35,6 x 5,1 cm (14 x 2 in) paquete de 12
15302450 Funda de mopa Malla de poliéster, interior de espuma de poliéster, Polyester Foam Inner 35,6 x 5,1 cm (14 x 2 in) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15412060 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor QDECC14
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este adaptador de acero inoxidable para la limpieza de cortinas es compatible con toda una variedad de fundas protectoras para ofrecer un método sencillo de desinfección de cortinas de tiras de salas limpias. Para utilizarlo, sujete la parte superior de la tira y deslice la funda hacia abajo, limpiando eficazmente ambos lados al mismo tiempo. El adaptador se conecta a cualquiera de los mangos de la serie SSU.
Permite al operador limpiar las cortinas de tiras de vinilo, ambos lados al mismo tiempo, en salas limpias y áreas auxiliares.Micronova™ Econo CurtainCleaner™ sujeta la cortina en su conexión superior para limpiar ambos lados de la cortina.
La herramienta Econo CurtainCleaner™ Micronova cuenta con unas pinzas para barras dobles de 30 cm (14 pulg) que sujetan la cortina en la parte superior y se deslizan hacia abajo para aplicar o escurrir el agente de limpieza a ambos lados de la cortina a la vez. Las fundas están disponibles en poliéster liso o texturizado, con una capa de espuma que retiene el desinfectante y facilita el escurrido.
  • Herramienta de abrazadera sencilla para limpiar cortinas de tiras de vinilo
  • Adaptador de acero inoxidable electropulido con dos abrazaderas de barra de 35 cm (14 pulg)
  • Limpia ambos lados de la cortina de tiras al mismo tiempo
  • Fundas disponibles en una selección de tejidos para aplicaciones de limpieza especializadas:
    • NovaPoly — Poliéster 100 % de punto que proporciona una excelente dispersión desinfectante
    • PoliSorb — Poliéster texturizado 100 % para eliminar residuos y dispersar desinfectante
  • Diseñada para entornos limpios y controlados
  • El adaptador se conecta a los mangos de la serie SSU para ampliar el alcance
  • Fundas irradiadas con rayos gamma disponibles para áreas asépticas
  • Retiene alcohol y desinfectantes fuertes
  • Se pueden lavar para volver a utilizarse
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Dimensiones 35,6 x 19,1 cm (14 x 7,5 in)
Tipo de producto Adaptador de desconexión rápida
Longitud (imperial) 14 in
Esterilidad No estéril
Longitud (métrico) 35,6 cm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Anchura (métrico) 19,1 cm
Anchura (imperial) 7,5 in
Resistente a Productos químicos
Desechables Reutilizables
Instrucciones de cuidado Almacenar a temperatura ambiente. Enjuague para eliminar el desinfectante antes de esterilizarlo en autoclave o guardarlo
Para utilizar con (equipo) Mangos de la serie SSU
Para utilizar con (aplicación) Limpieza y desinfección de cortinas de tiras
Color-coded No
Material Acero inoxidable (304), electropulido, conectores de acetal, electropulido 304, conectores de acetal