Learn More
Micronova™ Herramienta y fundas para mopa Econo CurtainCleaner™
Código de producto. 15302450 Tienda Micronova Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Adaptador de desconexión rápida
Funda de fregona
Funda de mopa
Material:
Acero inoxidable (304), electropulido, conectores de acetal, electropulido 304, conectores de acetal
Malla de poliéster, interior de espuma de poliéster, Polyester Foam Inner
Microfibra, interior de espuma de poliéster, Polyester Foam Inner
Poliéster tejido liso, espuma de uretano interior, forro de poliéster, 100 % poliéster tejido liso, Poliéster
Poliéster texturizado, interior de espuma de uretano, forro de poliéster, Polyester, Poliéster
Dimensiones:
35,6 x 19,1 cm (14 x 7,5 in)
35,6 x 5,1 cm (14 x 2 in)
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 12
Código de producto. Tipo de producto Material Dimensiones unitSize
15302450 Funda de mopa Malla de poliéster, interior de espuma de poliéster, Polyester Foam Inner 35,6 x 5,1 cm (14 x 2 in) cada uno
15412060 Adaptador de desconexión rápida Acero inoxidable (304), electropulido, conectores de acetal, electropulido 304, conectores de acetal 35,6 x 19,1 cm (14 x 7,5 in) cada uno
15531755 Funda de mopa Microfibra, interior de espuma de poliéster, Polyester Foam Inner 35,6 x 5,1 cm (14 x 2 in) cada uno
17495283 Funda de fregona Poliéster tejido liso, espuma de uretano interior, forro de poliéster, 100 % poliéster tejido liso, Poliéster 35,6 x 5,1 cm (14 x 2 in) paquete de 12
15583720 Funda de fregona Poliéster texturizado, interior de espuma de uretano, forro de poliéster, Polyester, Poliéster 35,6 x 5,1 cm (14 x 2 in) paquete de 12
5 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15302450
Brand: Micronova™ ECC6814
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este adaptador de acero inoxidable para la limpieza de cortinas es compatible con toda una variedad de fundas protectoras para ofrecer un método sencillo de desinfección de cortinas de tiras de salas limpias. Para utilizarlo, sujete la parte superior de la tira y deslice la funda hacia abajo, limpiando eficazmente ambos lados al mismo tiempo. El adaptador se conecta a cualquiera de los mangos de la serie SSU.
Permite al operador limpiar las cortinas de tiras de vinilo, ambos lados al mismo tiempo, en salas limpias y áreas auxiliares.Micronova™ Econo CurtainCleaner™ sujeta la cortina en su conexión superior para limpiar ambos lados de la cortina.
The Micronova Econo CurtainCleaner™ Tool features dual 14-inch bar clamps that grip the curtain at its uppermost connection, and slides down to apply, or squeegee the cleaning agent on both sides of the curtain at once. The covers are available in either smooth or textured polyester, with a layer of foam that holds disinfectant and facilitates wringing.
  • Simple clamp tool for cleaning vinyl strip curtains
  • Electropolished stainless steel adapter with dual 14-inch bar clamps
  • Cleans both sides of strip curtain at the same time
  • Covers available in a choice of fabrics for specialized cleaning:
    • NovaPoly — 100% smooth knit polyester provides excellent disinfectant dispersal
    • PolySorb — 100% textured polyester for removing residues and dispersing disinfectant
  • Designed for clean and controlled environments
  • Adapter connects to SSU series handles for extended reach
  • Gamma Irradiated covers available for aseptic areas
  • Holds up to alcohol and strong disinfectants
  • Launderable for re-use
  • Autoclavable
Specifications
Dimensiones 35,6 x 5,1 cm (14 x 2 in)
Tipo de producto Funda de mopa
Modelo ECC68-14
Color Blanco
Longitud (imperial) 14 in
Esterilidad No estéril
Longitud (métrico) 35.6 cm
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Anchura (métrico) 5.1 cm
Anchura (imperial) 2 in
Resistente a Chemicals
Desechables Reutilizables
Cantidad 12 Pk.
Instrucciones de cuidado El artículo puede lavarse y reutilizarse. Se debe tener cuidado de eliminar completamente los desinfectantes antes de la reutilización o la esterilización por vapor. La temperatura del agua o del secador no debe superar los 180 °C.
Incluye Fijadores de acero inoxidable
Para utilizar con (equipo) QDECC-14 Mop Adapter
Para utilizar con (aplicación) For Cleaning Vinyl Strip Curtains in Cleanrooms and Support Areas
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Color-coded No
Material Malla de poliéster, interior de espuma de poliéster, Polyester Foam Inner