Learn More
Micronova™ Accesorios y herramientas especiales para fregonas para salas limpias
Tienda Micronova Productos
Click to view available options
Material:
100 % poliéster tejido liso
100 % poliéster texturizado
304 electropulido
Poliéster
giratoria de policetona
interior de espuma
Tipo de producto:
Funda de herramienta de limpieza para aisladores
Funda del aislador
Herramienta para aisladores de plástico, accesorio de mango roscado ACME
Herramienta para aisladores, accesorio de mango de desconexión rápida
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 50
Descripción
Help to simplify cleaning in compliance with USP 797
La herramienta para aisladores de Micronova está disponible en una selección de placas de acero inoxidable o de plástico; y las fundas de mopa están disponibles en una amplia gama de tejidos con capa de espuma opcional para contener el agente desinfectante y facilitar el escurrido. Diseñado para usarse con los mangos universales de la serie SSU o los mangos roscados de la serie STA para encajar en «pass-thrus» pequeños y ampliar el alcance.
- Herramienta para aisladores con variedad de elección de fundas
- Limpieza ergonómica de aisladores, campanas, RABS y otros equipos pequeños
- Los mangos modulares y extensibles encajan en «pass-thrus» pequeños y permiten ampliar el alcance.
- Adaptador para recambio angulado giratorio de 360° para una fácil aplicación del agente de limpieza.
- El adaptador de acero inoxidable (QDIT) está diseñado para su uso con mangos QD de la serie SSU.
- El adaptador de plástico (QPIT) está diseñado para usarse con mangos roscados ACME.
- Fundas disponibles en una selección de tejidos para limpieza especializada
- NovaPoly — Poliéster 100 % de punto que proporciona una excelente dispersión desinfectante
- PoliSorb — Poliéster texturizado 100 % para eliminar residuos y dispersar desinfectante
- MegaTex: 100 % poliamida no tejida absorbente con una superficie ligeramente abrasiva
- Microfibra — Poliéster 80 %, poliamida 20 %, muy absorbente y eficaz en húmedo o seco
- Se puede utilizar con alcohol y desinfectantes fuertes
- Lavable para su reutilización
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones | 22,9 x 5,1 cm (9 x 2 in) |
| Tipo de producto | Herramienta para aisladores, accesorio de mango de desconexión rápida |
| Longitud (imperial) | 9 in |
| Esterilidad | No estéril |
| Longitud (métrico) | 22,9 cm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Anchura (métrico) | 4,8 cm |
| Anchura (imperial) | 1,9 in |
| Resistente a | Productos químicos |
| Desechables | Reutilizables |
| Mostrar más |