Learn More
Micronova™ Sistema de carro y cestillo compacto de acero inoxidable
Código de producto. p-4674443 Tienda Micronova Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Carro de doble cubo
Carro de triple cubo
Dimensiones:
53,3 x 64,8 x 43,2 cm (21 x 25,5 x 17 in)
53,3 x 97,8 x 43,2 cm (21 x 38,5 x 17 in)
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Dimensiones unitSize
15860392 Carro de doble cubo 53,3 x 64,8 x 43,2 cm (21 x 25,5 x 17 in) cada uno
15800510 Carro de triple cubo 53,3 x 97,8 x 43,2 cm (21 x 38,5 x 17 in) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15860392 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor C92
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Un sistema de carro de acero inoxidable compacto y altamente maniobrable con ruedas antimicrobianas Prevenz de 360° de rotación y cestillos de acero inoxidable, lisos y moldeados. Disponible en configuraciones de cestillo simple, doble y triple.
Los sistemas de carro compacto de acero inoxidable Micronova cuentan con carros de acero inoxidable 304 electropulidos, disponibles en configuraciones de cestillo simple, doble y triple. Los cestillos de acero inoxidable incluidos están moldeados sin rebordes ni costuras que puedan albergar bacterias.
  • Sistema de carro compacto y altamente maniobrable
  • Carro y cestillos de acero inoxidable 304 electropulido
  • Ruedas antimicrobianas Prevenz con 360° de rotación
  • Disponible en configuraciones de cestillo simple, doble y triple
  • Construcción duradera y resistente a las bacterias
  • Los cestillos rectangulares son compatibles con fregonas de 45,72 cm (18 pulgadas) de ancho
  • Compatible con MegaWringer y Slim-T Wringer
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Tipo de producto Carro de doble cubo
Capacidad (métrico) 30,3 l/cubo, 60,6 l en total
Material Acero inoxidable (304), electropulido, policetona
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 8 gal
Instrucciones de cuidado Almacenar a temperatura ambiente. Enjuáguelo para eliminar el desinfectante antes de esterilizarlo en autoclave o guardarlo
Dimensiones 53,3 x 64,8 x 43,2 cm (21 x 25,5 x 17 in)
Para utilizar con (aplicación) Limpieza de paredes, suelos y techos
Para utilizar con (equipo) Escurridor serie Slim-T, se ajusta fregonas de 45,72 cm (18 pulgadas) de ancho
Altura (imperial) 17 in.
Altura (métrico) 43,2 cm
Incluye Dos cubos de 30 l (8 gal)
Longitud (imperial) 21 in
Longitud (métrico) 53,3 cm
Esterilidad No estéril
Anchura (imperial) 25,5 in
Anchura (métrico) 64,8 cm