Learn More
Micronova™ Sistema de carro y cestillo compacto de acero inoxidable
Tienda Micronova Productos
Click to view available options
Tipo de producto:
Carro de doble cubo
Carro de triple cubo
Dimensiones:
53,3 x 64,8 x 43,2 cm (21 x 25,5 x 17 in)
53,3 x 97,8 x 43,2 cm (21 x 38,5 x 17 in)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Los sistemas de carro compacto de acero inoxidable Micronova cuentan con carros de acero inoxidable 304 electropulidos, disponibles en configuraciones de cestillo simple, doble y triple. Los cestillos de acero inoxidable incluidos están moldeados sin rebordes ni costuras que puedan albergar bacterias.
- Sistema de carro compacto y altamente maniobrable
- Carro y cestillos de acero inoxidable 304 electropulido
- Ruedas antimicrobianas Prevenz con 360° de rotación
- Disponible en configuraciones de cestillo simple, doble y triple
- Construcción duradera y resistente a las bacterias
- Los cestillos rectangulares son compatibles con fregonas de 45,72 cm (18 pulgadas) de ancho
- Compatible con MegaWringer y Slim-T Wringer
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Carro de triple cubo |
| Capacidad (métrico) | 30,3 l/cubo, 90,8 l en total |
| Material | Acero inoxidable (304), electropulido, policetona |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Capacidad (imperial) | 8 gal |
| Instrucciones de cuidado | Almacenar a temperatura ambiente. Enjuáguelo para eliminar el desinfectante antes de esterilizarlo en autoclave o guardarlo |
| Dimensiones | 53,3 x 97,8 x 43,2 cm (21 x 38,5 x 17 in) |
| Para utilizar con (aplicación) | Limpieza de paredes, suelos y techos |
| Para utilizar con (equipo) | Escurridor serie Slim-T, se ajusta fregonas de 45,72 cm (18 pulgadas) de ancho |
| Altura (imperial) | 17 in |
| Mostrar más |