Learn More
Micronova™ Mango de fregona MicroMop™ y PolyGen™
Tienda Micronova Productos
Click to view available options
Material:
Fibra de vidrio, polipropileno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Los adaptadores de fregonas de tiras Micronova MicroMop™ funcionan con una variedad de fregonas de tiras, grandes y pequeñas, y están disponibles con dos opciones de mango. El adaptador QDMH-1, con una fijación de mango de desconexión rápida, se conecta a los mangos de acero inoxidable de la serie SSU. El adaptador MH-1 incluye un mango de plástico fijado de 152,4 cm (60 in).
- Soportes de fregona de tiras de polipropileno naranja
- Ligeros y duraderos
- Admite una variedad de fregonas de tiras
- El adaptador QDMH-1 incluye una fijación de mango de desconexión rápida de acero inoxidable
- El adaptador MH-1 incluye un mango fijado recubierto de plástico de 152,4 cm (60 in).
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Mango de plástico fijado |
| Color | Naranja |
| Longitud (imperial) | 60 in |
| Esterilidad | No estéril |
| Longitud (métrico) | 152 cm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Desechables | Reutilizables |
| Instrucciones de cuidado | Almacenar a temperatura ambiente. Enjuague para eliminar el desinfectante antes de esterilizarlo en autoclave o guardarlo |
| Para utilizar con (equipo) | Fregonas de las series MicroMop™ y PolyGen™ |
| Para utilizar con (aplicación) | Para limpiar grandes superficies de forma rápida y eficaz |
| Mostrar más |