Learn More
Greiner Bio-One MICROLON™ 200 96-well Polystyrene Strip Plates
For use in flexibility in diagnostics. Greiner Bio-One MICROLON™ 200 96-well Polystyrene Strip Plates are suitable for transmission measurements.
Brand: Greiner Bio-One 701071
Additional Details : Peso : 0.80000kg
Description
- Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables Apirógenos
- Simplifique las mediciones ópticas
- El haz de luz de medición no se desvía por el perfil del pozo
- Específicamente tratado para proporcionar la unión de la proteína inciresada
Specifications
Alta adherencia | |
8 x 12 | |
Transparente | |
96 | |
Plano |
Placa de tiras | |
Alta adherencia | |
Poliestireno | |
No estéril | |
100/caja |