Learn More
Eppendorf™ Centrífuga 5430/5430 R
GREENER_CHOICE
La exclusiva centrífuga cruzada Eppendorf 5430 y 5430 R combina el tamaño reducido de una microcentrífuga con la versatilidad de una centrífuga multiuso. Extremadamente compacta, puede alojar rotores para microplacas y tubos cónicos de 15/50 ml, así como tubos Eppendorf y tiras de PCR.
Marca:  Eppendorf™ 5427000615
3809.50 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24333" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10091594
  • 3940.00€ / cada uno
Descripción
  • Capacidad máx. del rotor: 48 × 1,5/2,0 ml, 6 × 50 ml, 2 × MTP
  • Vel. máx.: 30.130 × g (17.500 rpm)
  • Extraordinaria versatilidad con 12 rotores diferentes
  • Suave cierre de la tapa con un solo dedo para un funcionamiento ergonómico.
  • Menú multilingüe (inglés, alemán, francés, español) con gran pantalla retroiluminada
  • 5 teclas de programa para acceder fácilmente a los programas de rutina
  • Guarda hasta 50 programas definidos por el usuario
  • Reconocimiento automático del rotor y detección de desequilibrio para ofrecer la máxima seguridad
  • Eppendorf QuickLock™: sistema para abrir y cerrar rápidamente la tapa del rotor
  • Información de órdenes
    Dimensiones: 42 de L x 33 de An x 25 de Al cm (16.8 x 13.2 x 10 pulg); Peso neto: 29 kg (63.8 lb). La mayoría de los modelos se suministran con un rotor; hay otros rotores disponibles por separado. Los modelos refrigerados están disponibles por separado.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Mostrar más
    Certificados
    Ver productos accesorios
    Promociones
    Promociones
    Título del producto
    Eppendorf™ Centrífuga 5430/5430 R > Modelo: Centrífuga 5430 (EU-IVD), mandos giratorios Incluye: sin rotor; Refrigerada: no; Requisitos eléctricos: 230 V/50–60 Hz (UE);
    La centrífuga 5430/5430 R es una centrífuga no automática para la separación de mezclas de sustancias líquidas del cuerpo humano y está diseñada específicamente para su uso como accesorio junto con un dispositivo de diagnóstico in vitro y para permitir su uso según su finalidad. Este producto cumple los requisitos de la normativa de diagnóstico in vitro de la UE (IVDR) 2017/746. Las centrífugas Eppendorf están diseñadas exclusivamente para uso en interiores por especialistas capacitados.