missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MICB Antibody (B-D55), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18589506 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18589506 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18589506

Marca: Novus Biologicals NBP318103MFV610

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MICB Monoclonal antibody specifically detects MICB in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MICB
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon B-D55
Conjugado mFluor Violet 610 SE
Dilución ELISA
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen MHC class I chain-related protein B, MHC class I mic-B antigen, MHC class I polypeptide-related sequence B, MIC-B, PERB11.2MHC class I-like molecule PERB11.2-IMX, stress inducible class I homolog
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human MICB. Hybridoma: Myeloma X63/AG.8653 x Balb/c node cells
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4277
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.