missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MICB Antibody (236511) [DyLight 650], Novus Biologicals™

Código de producto. 18523956 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18523956 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18523956

Marca: Novus Biologicals FAB1599W

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MICB Monoclonal antibody specifically detects MICB in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA Standard (Matched Pair), ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Detection (Matched Antibody Pair), CyTOF, Gene Knock-Out
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MICB
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA Standard (Matched Pair), ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Detection (Matched Antibody Pair), CyTOF, Gene Knock-Out
Clasificación Monoclonal
Clon 236511
Conjugado DyLight 650
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, ELISA Standard (Matched Pair), ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Detection (Matched Antibody Pair), CyTOF-ready, Knockout Validated
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen MHC class I chain-related protein B, MHC class I mic-B antigen, MHC class I polypeptide-related sequence B, MIC-B, PERB11.2MHC class I-like molecule PERB11.2-IMX, stress inducible class I homolog
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human MICB, Ala23-Gly298, Accession # CAI18747
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4277
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.